¿Quiere conectarse de nuevo?
De Merck a Merck Millipore para el sector farmacéutico
Disolventes Lichrosolv® y EMSURE®, ácidos, sales, columnas de cromatografía Chromolith® y muestreadores de aire MAS-100 NT® para aplicaciones del sector farmacéutico.
De Merck a Merck Millipore para el sector farmacéutico
¿Le encantan los productos químicos de Merck pero tiene problemas a la hora de encontrar el producto adecuado para aplicaciones farmacéuticas? No busque más.
Merck ha desarrollado esta campaña para el sector farmacéutico con el fin de proporcionarle un panorama general de todas las posibilidades para sus aplicaciones. 
Desde el conocido acetonitrilo 1.00030.2500 hasta los sistemas Milli Q de Merck Millipore para disponer del agua de laboratorio que necesita. Descubra una selección de disolventes, ácidos, bases, patrones para ICP, sistemas de agua,etc. 
Todo lo que necesita para aplicaciones de cromatografía, muestreo de aire, análisis medioambiental, control de calidad preparación de muestras, determinación de agua, análisis de elementos, etc.
I+D
Arriba
Columnas Chromolith® WP300 para aplicaciones biológicas
Las nuevas columnas Chromolith® WP300 están específicamente diseñadas para aplicaciones biológicas. Las columnas de sílice monolíticas de poro ancho (WP) 300A están fabricadas con una única varilla continua de sílice poroso de gran pureza que se enlaza con C18, C8 y C4. Las proteínas se benefician de las columnas preparativas:
  • Alta biorrecuperación y selectividades especiales para biomoléculas.
  • Posibilidad de separaciones de alta velocidad.
  • Vida útil de la columna considerablemente más larga.
  • Alta resistencia a los bloqueos.
  • Ahorro de costes gracias al mayor rendimiento de las muestras y durabilidad de la columna.
Ver los productos Chromolith® WP300
Columnas Chromolith® HR de alta resolución
Las columnas Chromolith® son únicas en el sector de la cromatografía. Están formadas por una única varilla de sílice monolítica de alta pureza. Esto da como resultado una estructura de poro bimodal que consigue un rendimiento cromatográfico ampliamente mejorado en cuanto a la eficacia de la separación y la contrapresión de la columna.
Ver los productos Chromolith® HR
Disolventes LiChrosolv®
Los disolventes LiChrosolv® son ideales para separaciones reproducibles.
Beneficios de los disolventes LiChrosolv®:
  • Están documentados como idóneos para la detección por UV, fluorescencia o de masas, así como para su uso en UHPLC.
  • Optimización de la separación inicial máxima.
  • Alta resolución y sensibilidad.
  • Línea de base sin interferencias para una mejor reproducibilidad.
  • Descubra las especificaciones y el certificado de análisis del acetonitrilo hypergrade (MERC1.00029.2500), por ejemplo.
Ver disolventes Lichrosolv®
Disolventes para cromatografía de gases y LC-MS
En ciertas aplicaciones es necesario disponer de disolventes de alta pureza con concentraciones extremadamente bajas de los disolventes residuales definidos. Por ejemplo, para realizar análisis precisos LC-MSen sustancias farmacológicas con cromatografía de gases con espacio en cabeza, análisis de trazas orgánicas y llevar a cabo métodos basados en LC-MS.
Merck ha creado unas gamas específicas para ello. Haga clic en una de ellas para ver toda la selección de productos.
HPLC / UHPLC LC-MS Lichrosolv® Hypergrade
Otros Lichrosolv® gradiente y Lichrosolv® isocrático
GC GC-MS Suprasolv® GC-MS / Unisolv®
Otros Suprasolv®/ Unisolv®
Control de calidad
Arriba
Muestreadores de aire MAS-100 NT®
Las MAS-100 NT® para control microbiológico es un instrumento portátil concebido para su uso en entornos críticos. Además de compactos, estos dispositivos son sofisticados y garantizan la mayor calidad en control microbiológico del aire. Estos son sus beneficios:
  • Fáciles de manipular
  • Hardware y software desarrollados de conformidad con GAMP 4
  • Se utiliza un sensor de flujo para medir y asegurar un flujo de 100 SLPM ±2,5%
  • Validación según la norma EN ISO 14698 parte 1, Anexo B
  • Cumple totalmente los requisitos d50 con el cabezal de muestreo de 300 x 0,6 mm
Ver los muestreadores de aire de MerckSolicite una demostración de MAS 100
placas listas para usar Envirocheck®
Las placas listas para usar Envirocheck® presentan un envoltorio tripe, están irradiadas con rayos gamma y pueden almacenarse a temperatura ambiente. Están disponibles tanto en 55 como 90 mm y forman una pareja idónea con los muestreadores de aire MAS-100 NT®.
Las ventajas:
  • Almacenamiento de +15 a +25 °C.
  • Irradiado con rayos gamma, triple envoltorio.
  • Bolsa interior impermeable al H2O2.
  • 4 neutralizadores.
  • Larga vida útil: hasta 9 meses.
Ver los productos Envirocheck®
Los ácidos, sales y disolventes EMSURE®
Los ácidos, sales y disolventes EMSURE® le ofrecen:
  • Precisión y fiabilidad en cada ocasión.
  • Comodidad y seguridad.
  • Cumplimiento de normativas (ISO 6353, ACS, Reag. Ph. Eur.).
Se prueban para hasta 70 parámetros en el estricto laboratorio de control de calidad de Merck en Darmstadt, Alemania.
Descubra, por ejemplo, las especificaciones de producto del reactivo analítico ácido acético, Reag. Ph. Eur.
1.00063.1000.
Las especificaciones incluyen más de 50 parámetros, muchos más de la cantidad
necesaria para Ph. Eur.
Ver los productos EMSURE®
Determinación de agua Aquastar™ fiable
Reactivos y patrones Aquastar™ de Karl Fischer para obtener resultados fiables en su determinación de agua. La valoración Karl Fischer constituye uno de los métodos más precisos y rápidos para determinar el contenido del agua en un rango de 10 ppm hasta el 100 %.
Los patrones de los productos Aquastar™ resultan idóneos para valoraciones o comprobaciones de instrumentos y cumplen con los requisitos de las acreditaciones DIN EN ISO/IEC 17025.
Póngase en contacto con su especialista local de VWR para recibir un documento con información adicional sobre las aplicaciones o un paquete de demostración para el desarrollo de métodos.
Ver los productos AquastarTM
Patrones multielemento Certipur® para ICP
Todos los patrones Certipur® para ICP de Merck cumplen con las disposiciones de la ISO 17025 y de la ISO guide 34. Estos patrones multielemento son trazables hasta patrones primarios y se proporcionan con un exhaustivo certificado de análisis.
Vea los productos de ICP Certipur®
Medioambiente
Arriba
Ver los espectrofotómetros Spectroquant®
Producción
Arriba
TSB de alta calidad
El caldo de triptona y soja (TSB) de Merck se ha sometido a pruebas para garantizar su esterilidad y la ausencia de micoplasma. Se presenta en un formato granulado de alto rendimiento y embalado con tres envoltorios, listo para usarlo en una sala limpia.
Ver la selección de TSB que figura más abajo:
Caldo de triptona y soja irradiado de origen no animal, triple envoltorio, 5 kg
Caldo de triptona y soja irradiado, triple envoltorio, 5 kg
MSYNTH® plus para la síntesis orgánica
Los productos MSYNTH®plus están pensados para síntesis orgánica en entornos regulados con el fin de lograr que la cualificación de los materiales de partida sea lo más sencilla posible. Esta gama es apta para su uso en síntesis GMP y está optimizada para la investigación, el desarrollo de procesos y la producción. La cartera de productos también comprende bloques básicos, reactivos, disolventes, productos químicos de proceso y aditivos.
Ver productos MSYNTH® plus
General
Arriba
Ácidos en botellas Safebreak
Las botellas Safebreak de Merck están fabricadas en vidrio con un revestimiento de PE. Cuando el vidrio se rompe, las esquirlas quedan atrapadas dentro de la superficie de PE.
Ver ácidos en botellas Safebreak®
Extran®
Los agentes de limpieza Extran® están concebidos para su uso en laboratorios y plantas de producción. Garantizan una limpiezaa fondo y sin residuos. Todos los ingredientes activos son biodegradables.
Ver productos Extran®
Los absorbentes Chemizorb®
Los absorbentes Chemizorb® están compuestos de minerales porosos o copolímeros sintéticos inertes desde un punto de vista químico. Son capaces de contener hasta entre un 100 % y un 400 % de su propio peso en líquido. Chemizorb® se utiliza para eliminar líquidos derramados de forma rápida y segura.
Ver productos Chemizorb®
Sistema de purificación Milli-Q® IQ7000
Milli-Q® IQ 7000 ha sido creado para garantizar que los experimentos estén a salvo de trazas de contaminantes iónicos. Resulta un sistema idóneo para agua ultrapura combinado con el nuevo dispensador de agua ultrapura Q-POD®.
  • Compacto y ergonómico.
  • Dispensación sencilla e intuitiva.
  • Lámpara UV respetuosa con el medio ambiente (sin Hg).
  • Medios de purificación con un rendimiento excepcional.
Ver los productos Milli-Q®