¿Quiere conectarse de nuevo?
Control de desinfección
Control de desinfección
Tiras reactivas de análisis cualitativo y cuantitativo para comprobar los procesos de limpieza y desinfección en el sector alimentario y otros sectores relacionados.
Merckoquant (MQ) es una gama de tiras reactivas para análisis cualitativo que utiliza una gama de color para indicar el grado de concentración de un parámetro en segundos sin necesidad de ningún reactivo adicional.
Reflectoquant (RQ) le ofrece una gama de tiras reactivas para análisis cuantitativo que deben medirse en un pequeño reflectómetro RQflex® 10 para ofrecer un resultado en menos de un minuto.
Folletos que solicitar: w286183 "Mission Accomplished from Merck" (Misión cumplida de Merck) y w285102 "Water and food analytics" (Análisis de agua y alimentos)
Pruebas de control de desinfección y residuos de Merck
DESCARGAR PDF