¿Quiere conectarse de nuevo?
Análisis y detección de trazas de metales
Análisis y detección de trazas de metales
En el análisis de metales, las pruebas elementales se obtienen ahora a partir de las trazas más pequeñas en rangos de ppm, ppb y ppt con sofisticados instrumentos como AAS, ICP-OES o, más recientemente, ICP-MS. 
No basta solo con mirar. Los modernos análisis de laboratorio rara vez permiten analizar una muestra directamente sin el pretratamiento adecuado. Antes, es necesario disolver, digerir o fusionar la muestra oportunamente. Todos los reactivos auxiliares utilizados deben cumplir estas tareas eficientemente y ser, al tiempo, invisibles en el análisis final.
Los productos químicos de VWR y los patrones y reactivos de J.T.Baker® están producidos específicamente para proporcionarle ese fondo en blanco que le permite realizar un análisis completo de las muestras más complejas. 
  • Productos químicos para la preparación de muestras destinadas a análisis de trazas
  • Patrones para calibración 
  • Equipo para el análisis de trazas 
  • Documentos relacionados para la detección de trazas de metales 
Compañía de VWR desde 2015. Estos procesos son los mismos utilizados para nuestras gamas de ácidos NORMATOM®, NORMATOM® Ultrapure y NORMAPUR®
Productos químicos para preparación de muestras
Ácidos NORMATOM® y NORMATOM® Ultrapure
Una completa gama de ácidos de alta pureza NORMATOM® y NORMATOM® Ultrapure con los niveles máximos permitidos de contaminantes en ppb y ppt, esenciales en las aplicaciones de análisis de ultratrazas.
Encuentre sus ácidos de alta pureza
Ácidos ARISTAR® para análisis de trazas
Esta gama de ácidos de alta pureza es esencial en la preparación de muestras para el análisis de trazas de metal con los niveles de contaminantes máximos permitidos en ppm y ppb.
Encuentre sus ácidos de alta pureza
Fundentes para XRF
Se utiliza para análisis de rocas, metales, cerámicas y cementos. La digestión mediante fundentes es un paso común de preparación de las muestras para XRF.
Encuentre sus fundentes para XRF
Determinación de mercurio
El mercurio es uno de los metales pesados más tóxicos y venenosos de la naturaleza. Su determinación, realizada generalmente mediante AAS, es habitual en diferentes sectores como la industria alimentaria, medioambiental y farmacéutica.
Encuentre su producto
Ácidos Analar® NORMAPUR®
Ácidos de VWR para muchas aplicaciones inorgánicas y analíticas.
Encuentre sus ácidos
Bases Analar® NORMAPUR®
Bases de VWR para muchas aplicaciones inorgánicas y analíticas. 
Encuentre su base
Sales Analar® NORMAPUR®
Sales de VWR para muchas aplicaciones inorgánicas y analíticas. 
Encuentre sus sales
Patrones para calibración
Patrones para AAS con una concentración de 1000 mg/l
Completa gama de 66 patrones para AAS con una concentración de 1000 mg/l disponibles en paquetes de 100 y 500 ml, trazables a NIST y con certificado de análisis (CoA)
Encuentre sus patrones para AAS
Patrones para ICP e ICP-MS
Completa gama de patrones con una concentración de 10, 1000 y 10 000 mg/l disponibles en paquetes de 100 y 500 ml, trazables a NIST y con certificado de análisis (CoA)
Encuentre sus patrones de elemento único para ICP
Soluciones multielemento para ICP e ICP-MS
Completa gama de soluciones multielemento para su uso como patrón interno o para una calibración perfecta del equipo, trazable a NIST y con certificado de análisis (CoA).
Encuentre su producto
Soluciones multielemento estándar personalizadas
VWR, en asociación con CPAchem, ofrece un servicio personalizado que le permite definir sus propios componentes y personalizar así el patrón a su aplicación específica. 
Haga su solicitud
Patrones de cromatografía iónica
Amplia gama compuesta por 54 elementos con una concentración de 1000 mg/l destinados a las industrias de alimentos y bebidas, medioambiente, farmacéutica y ciencias de la vida, entre otras.
Encuentre sus soluciones patrón para IC
Equipo para el análisis de trazas
Purificación de agua
Sistemas de purificación de agua de VWR® que garantizan un suministro de agua pura...
Encuentre su producto
Homogeneizadores/mezcladores
Homogeneizadores y trituradoras para preparación de muestras...
Encuentre su producto
Agitadores
Agitadores de varilla, con placa calefactora y magnéticos, además de barras agitadoras y accesorios...
Encuentre su producto
Balanzas
Microbalanzas, balanzas analíticas, balanzas de plato superior y balanzas para la determinación de humedad...
Encuentre su producto
Dispensadores para botellas
Dispensación precisa desde frascos de reactivo a buretas para botellas para valoraciones...
Encuentre sus productos