¿Quiere conectarse de nuevo?
Sillas ergonómicas de VWR para el laboratorio
¡Haga todo lo posible por mantenerse saludable!
El trabajo de laboratorio y de oficina es un buen ejemplo de posturas incómodas y forzadas que pueden provocar problemas de circulación y tensión excesiva en el cuerpo, lo que puede generar fatiga, enfermedades circulatorias y problemas posturales y del aparato locomotor. No podemos cambiar el trabajo, pero creemos que debemos hacer todo lo posible para que pueda sentarse en una silla o taburete que le ayude a preservar la salud.
¿Pasa mucho tiempo sentado delante del microscopio, pipeteando en su mesa de trabajo o con el ordenador? Elija entre los siguientes modelos, le mantendrán sano Y feliz.
Explore las opciones de asientos y elija su nueva silla
Silla básica Blue Line, garantía automática de higiene postural
Esta gama se califica como "básica" pero no se deje engañar. Esta silla se adapta a usted automáticamente gracias a la función de flexión 3-D del respaldo y el borde frontal del asiento.
Con 10 años de garantía, la silla Blue Line es una inversión perfecta, ya que por un precio reducido disfrutará de una silla que se adapta a usted, y no al revés. Es el sueño de la ergonomía.
    Más información
    Star Tec "Energy", la silla del futuro
    Cuando se está explorando el universo, hay que tener el control. Esta silla es increíblemente cómoda; su respaldo es ajustable en altura e inclinación; y es robusta, lavable y resistente a los desinfectantes. Se puede utilizar en laboratorios con nivel de bioseguridad BSL 1 y BSL 2, y cumple las normas GMP.
    Pruebe Star Tec y ceda los mandos al capitán que lleva dentro. 
      Salude al capitán
      Reducción del estrés vertebral con las sillas para profesionales
      Sentarse en una de estas sillas es como ir al fisioterapeuta todos los días. Expertos en ergonomía, osteópatas y diseñadores han necesitado 2 años de estudio para crear esta gama de sillas.
      La silla es resistente a los arañazos y a productos químicos (ácidos débiles), pero su principal cualidad son los beneficios para su bienestar. El asiento se adapta automáticamente, por lo que no es necesario realizar ajustes; además, el peso corporal se distribuye de forma uniforme, por lo que la presión bajo las piernas se reduce, lo que ayuda a evitar la sensación de piernas pesadas y a garantizar una buena circulación. Reequilibre su cuerpo con esta gama profesional. 
        Haga clic por salud
        Recursos útiles
        Sillas NEON, pionera en el sector
        Estas sillas combinan características ergonómicas y funcionales y, además, ofrecen múltiples opciones de tapizado, incluso con el cómodo tejido SUPERTEC.
        Las sillas NEON están diseñados para usuarios atareados que buscan sostenibilidad y ahorro: si la tapicería se desgasta, se puede sustituir sin necesidad de cambiar toda la silla.
          Más información
          Sillas certificadas para salas limpias
          Las salas limpias y los entornos estériles de sectores como la microelectrónica, la ingeniería médica o la farmacéutica necesitan sillas con características concretas. Hemos trabajado con especialistas de la investigación y del sector para desarrollar esta gama revolucionaria.
          Las sillas para salas limpias ofrecen comodidad a la vez que cumplen los requisitos de la clasificación 3 de limpieza del aire de conformidad con la norma DIN EN ISO 14644-1, la clasificación 1 de salas limpias según la definición de la norma federal de EE. UU. 209E y las especificaciones de las directrices GMP de la UE.
            La seguridad es lo primero
            Recursos útiles
            Resistencia a descargas de las sillas ESD
            La gama básica de sillas ESD ha sido sometida a todo tipo de pruebas para su uso en áreas delicadas. Estas sillas de bajo coste ofrecen una excelente relación calidad-precio con un diseño ergonómico para la comodidad del usuario y un sistema de protección fiable que garantiza la resistencia a descargas de conformidad con la norma EN 61340-5-1.
            Pruebe esta silla de trabajo de alto rendimiento para el sector electrónico y permanezca conectado a tierra.
              Haga click por su seguridad
              Recursos útiles
              Solicitar un presupuesto
              Ver más vídeos
              Blue Line de VWR, el asiento perfecto
              Blue Line de VWR, ¿dónde está mi silla?
              Bimos: La ergonomía industrial de Neon
              Bimos: Tapicería reemplazable del sistema Neon 1 + 1
              ¿No permanece sentado horas? Eche un vistazo a estas soluciones saludables de altura regulable.
              Taburetes básicos, gama Mr. Lab
              Taburete de laboratorio, asiento de piel sintética negra y altura regulable mediante muelle neumático.
              Más información
              Taburetes básico, gama Mr. Lab, ancho extra
              Taburete de laboratorio con asiento de ancho extra de espuma de poliuretano y piel sintética negra, base de poliamida (plástico y acero negro).
              Más información
              Taburetes básicos de laboratorio, gama Blue Line
              Taburete de laboratorio con una gran superficie de asiento tapizada con espuma de poliuretano negro
              Más información
              Taburetes de laboratorio ergonómicos probados científicamente
              Taburete de laboratorio, espuma de PU, color negro
              Más información
              Taburetes para salas limpias
              Cumplen los requisitos de la clasificación 3 de limpieza de conformidad con la norma DIN EN ISO 146444-1 y la clasificación 1 de salas limpias según la definición de la norma federal de EE. UU. 209E.
              Más información
              Solicitar un presupuesto