¿Quiere conectarse de nuevo?
Turbidez
Turbidez
Un indicador simple e innegable del cambio de la calidad del agua
La medición de la turbidez es una prueba clave de la calidad del agua: agua potable, monitorización de las aguas residuales, aguas industriales, etc.
La monitorización fiable de la turbidez es un componente esencial de la producción de agua potable, y las organizaciones de salud pública y seguridad de todo el mundo reconocen la importancia de medir este parámetro.
Un cambio repentino en la turbidez puede indicar una fuente de contaminación adicional (biológica, orgánica o inorgánica) o puede señalar un problema en el proceso de tratamiento de aguas.
¿Tiene preguntas sobre la turbidez o  necesita más información? Haga clic a continuación para descargar el folleto "Theory of turbidity" (Teoría de la turbidez).
En las aplicaciones prácticas hay problemas importantes que pueden introducir interferencias y errores que reducen la precisión de cualquier instrumento. Para asegurarse de que el instrumento funciona correctamente y ofrece las respuestas más precisas posibles, es importante verificar su calibración. Haga clic a continuación para descargar el folleto "Technical information on standards" (Información técnica sobre las normas).
- Detalles del producto
Turbidímetro de sobremesa de la serie TL23, Hach
Mediciones fiables para la turbidez de alto rango
Un turbidímetro que simplifica las pruebas en las aplicaciones industriales y de aguas residuales más exigentes
  • Pantalla táctil a todo color, intuitiva y fácil de usar
  • Sencilla gestión de datos y funciones de exportación
  • Facilita la obtención de resultados correctos
Suministrado con cubetas para muestras, estándares y accesorios
- Detalles del producto
El nuevo TIR200 portátil de VWR
Para pruebas rápidas, precisas y sencillas in situ
Se puede utilizar tanto para líquidos incoloros como de color en aguas desde potables hasta residuales.
Cumple la normativa EN ISO 7027.
- Detalles del producto
WTW, sensores de turbidez IDS: digitales y preparados para el uso inalámbrico
VisoTurb® 900-P: medición de la turbidez digital IDS con un práctico sensor de turbidez
  • Cómodo sensor de turbidez para medir la turbidez en aguas superficiales y de procesos
  • Sencilla calibración en 2 o 3 puntos
  • Adecuado para las mediciones multiparamétricas de MultiLine® IDS de WTW in situ
Gama completa de medidores de turbidez
Gama completa de estándares de turbidez