¿Quiere conectarse de nuevo?
Cromatografía de gases
Cromatografía de gases
La cromatografía de gases emplea la partición entre una fase de gas y una fase líquida inmovilizada y funcionalizada para adquirir la separación. En función de la longitud de las columnas capilares, se puede obtener una alta resolución.
La cromatografía de gases, la cromatografía de gases capilar o simplemente la GC se utilizan de manera generalizada en la industria petrolífera, en las pruebas alimentarias para el análisis de pesticidas, en la industria farmacéutica para los análisis de disolventes residuales y en muchas otras aplicaciones. Se utiliza principalmente para el análisis de analitos volátiles y semivolátiles.
Páginas de productos