¿Quiere conectarse de nuevo?
Artículos de papelería para salas limpias
Gracias a la completa gama de papel, cuadernos y otros materiales de escritura compatibles con salas limpias, no es necesario que haya limitaciones para registrar y conservar datos y otra información en áreas de salas limpias.
Artículos de papelería para salas limpias
Los cuadernos para salas limpias y las notas adhesivas para salas limpias están fabricados de papel para salas limpias. Se puede escribir en ambas caras de la hoja. Recomendamos nuestros resistentes portapapeles para facilitar las anotaciones en salas limpias y áreas de producción controladas.
Los bolígrafos para salas limpias especiales con agarre antideslizante facilitan la escritura incluso con guantes para salas limpias. La tinta (disponible en diferentes colores) de los bolígrafos para salas limpias es permanente, incluso en superficies frías y húmedas (p. ej., bolsas de plástico, material de laboratorio desechable) y se seca rápidamente. No se correrá, pero se puede eliminar.