¿Quiere conectarse de nuevo?
Gafas de seguridad para salas limpias
¿Gamma o EtO de un solo uso? ¿Esterilizables en autoclave o VHP reutilizable? Diseñadas con nuestros procedimientos normalizados de trabajo (PNT) y pensando en los operadores, nuestras gafas (desechables o reutilizables) para uso en salas limpias y entornos controlados están fabricadas de materiales resistentes, ligeros y cómodos compatibles con salas limpias en diferentes estilos.
Gafas de seguridad para salas limpias
Tanto las gafas esterilizables en autoclave como las de un solo uso cuentan con un sistema antivaho, lentes endurecidas ópticamente corregidas y sistema de ventilación indirecta. Son adecuadas para personas que usan gafas graduadas y son 100% sin látex. Para garantizar la más alta calidad, cada par de nuestras gafas estériles de un solo uso es inspeccionado individualmente y es adecuado para suministros médicos, equipos de protección personal y siempre que se requiera gafas protectoras y de seguridad.