¿Quiere conectarse de nuevo?
Alfombrillas y suelos para salas limpias
Alfombrillas y suelos especiales para retener polvo y partículas para prevenir la contaminación en salas limpias.
Alfombrillas y suelos para salas limpias Las partículas tienen una tendencia básica a posarse sobre superficies planas debido a los diversos factores de adhesión en toda la sala limpia y está fuertemente influenciada por las características del flujo de aire. El suelo es la ubicación final en la que se posan o permanecen las partículas como contaminación atrapada.
Las alfombrillas adhesivas, las alfombrillas permanentes y los recubrimientos especiales de suelo son esenciales para controlar la contaminación con partículas delante de la sala limpia. Para un control efectivo y óptimo de la contaminación en salas limpias y entornos controlados, es muy recomendable la combinación de alfombrilla permanente, suelo especial y alfombrilla adhesiva.