¿Quiere conectarse de nuevo?
Ionización de salas limpias
La ionización neutraliza las cargas electrostáticas que se producen debido a la fricción o separación de dos materiales. En el proceso tiene lugar un intercambio de electrones; esto significa que en un material prevalece el exceso de electrones (carga negativa) y en el otro material existe una falta de electrones (carga positiva).
Ionización de salas limpias
Para los seres humanos las cargas electrostáticas, así como las descargas, son generalmente inocuas. Sin embargo, en la fabricación de microelectrónica y chips, la carga o descarga puede afectar a la calidad del producto.
Particularmente en el campo de la microelectrónica, la descarga electrostática (ESD) puede causar defectos en los semiconductores y placas de circuitos con graves consecuencias para la funcionalidad, por ejemplo en ordenadores, teléfonos o dispositivos médicos. Además, puede causar alteraciones en el curso de producción ya que las superficies cargadas electrostáticamente (ESA) atraen partículas contaminantes.
Además de otras medidas protectoras, como superficies conductoras, dispositivos y ropa, la ionización es la solución para este tipo de problemas. Se usan diversos dispositivos apropiado según el área o producto que se va a ionizar:
Ionizadores superiores
Para la neutralización del decaimiento de la carga estática sobre una superficie de trabajo completa. Con sopladores de dos o tres ventiladores con control de velocidad y elemento de calentamiento integrado para comodidad del operador. Los componentes y materiales usados no tienen silicona y son adecuados para salas limpias.
Ionizadores de sobremesa
Suficientemente portátil para aplicaciones de campo gracias a su diseño compacto. Soplador ionizante para controlar cargas electrostáticas. Con tecnología de circuito de autocontrol de equilibrio. Sistema de cableado modular para suministro de corriente de hasta 3 unidades de una fuente de alimentación estándar.
Pistolas de aire ionizante
Neutralización del decaimiento de la carga estática para procesos de limpieza y eliminación efectiva de la contaminación con partículas gracias a la potente fuerza de soplado. Las pistolas de aire ionizante son ligeras, con un diseño ergonómico y manguera flexible para comodidad del operador.
Contacto