¿Quiere conectarse de nuevo?
Zapatos y botas para salas limpias
En entornos de salas limpia es necesario reducir al mínimo el riesgo de accidentes del personal por resbalones y además reducir los fallos y tiempo de inactividad causados por descargas de electricidad estática.
Además de la planta instalada, las áreas de suelo y las prendas, es necesario un calzado correcto.
Zapatos y botas para salas limpias
El calzado se lleva durante muchas horas al día y debe ofrecer seguridad (para las personas y para los procesos), así como comodidad.
Existen diferencias en el calzado para seguridad, protección e industria que están diseñados según las siguientes normas europeas:
EN 61340-5-1: Protección de componentes frente al fenómeno electrostático. Requisitos generales
EN 4843-100: Requisitos sobre los ensayos de antideslizamiento
EN ISO 20344: Requisitos y métodos de ensayo
EN ISO 20345: Especificaciones del calzado de seguridad
EN ISO 20346: Especificaciones del calzado de protección
EN ISO 20347: Especificaciones del calzado profesional
Debe usarse calzado impermeable siempre que haya presente grandes cantidades de líquido. Deben llevarse zuecos de PU o zapatos de microfibra que se puedan limpiar y desinfectar. Cuando sea necesario limitar o prevenir la carga electrostática, es esencial un calzado antiestático o protegido frente a ESD.
Para más información
Disponible el catálogo de proveedores previa solicitud.