¿Quiere conectarse de nuevo?
Mobiliario para salas limpias
El espacio es escaso en salas limpias en las que cada metro cuadrado es caro. Como consecuencia no existen soluciones estándar ni medidas estándar.
El mobiliario de acero inoxidable para salas limpias, que es eléctricamente conductor, consta de soportes verticales con laterales sólidos y parte superior horizontal perforada para reducir la alteración del flujo laminar vertical. También facilita mover y limpiar el mobiliario. Los orificios de la parte superior tienen un diámetro de 8-10 mm y están achaflanados por ambos lados.
Servicio de basan
Le ayudamos en la planificación de sus vestuarios y en la construcción (o reconstrucción) de sus esclusas neumáticas personales.