¿Quiere conectarse de nuevo?
Columnas para UHPLC y ACE® HPLC de ACE® Ltd
Advanced Chromatography Technologies fabrica la gama de columnas ACE® UHPLC/HPLC basadas en sílice ultrainerte. Las fases ACE® incorporan los últimos avances en el diseño de fase estacionaria LC y proporcionan a los cromatógrafos más opciones de selectividad alternativa, sin comprometer la estabilidad o la resistencia.
Las fases ACE® LC se han diseñado específicamente para resolver problemas cromatográficos e incluyen las fases exclusivas C18-AR, C18-PFP, C18-Amide, CN-ES, SuperC18 y SuperPhenylHexyl, así como una amplia gama de fases con tamaños de poro de 100 Å y 300 Å. Descubra cómo pueden ayudarle las selectividades ACE® en sus retos cromatográficos. ACE®: columnas de LC superiores
Descargue la guía completa de aplicaciones ACE® Póngase en contacto con el servicio técnico