¿Quiere conectarse de nuevo?
Autoclaves y accesorios de laboratorio
Autoclaves y accesorios de laboratorio
Las autoclaves se emplean para esterilizar el equipo sometiéndolo a vapor saturado a alta presión.
Entre los equipos que se suelen esterilizar con autoclave se incluyen material de vidrio, equipo e instrumentos de laboratorio y, por supuesto, medios de cultivo. Una de las nuevas aplicaciones en auge de la autoclave es el tratamiento y la esterilización previos a la eliminación de los residuos (como los residuos patógenos) antes de su eliminación final.
Las autoclaves están disponibles en una versión de sobremesa o en una versión de mayor tamaño para laboratorio y cuentan con la opción de carga delantera o superior. Se ofertan en diferentes tamaños y pertenecen a nuestros proveedores principales o a nuestra conocida gama VWR Collection.
Si necesita validar el ciclo de esterilización en autoclave, tiene a su disposición la increíble gama de registradores de datos y otros accesorios básicos, como cestas, bandejas y láminas, que le ofrece VWR.