¿Quiere conectarse de nuevo?
Cloro (libre y total)
Cloro (libre y total)
VWR ofrece varias alternativas para realizar mediciones de cloro libre y total.
  • Método colorimétrico con espectrofotómetros, colorímetros, test kits y reactivos DPD listos para usar
  • Método electroquímico con sensores desechables ofrece resultados en menos de un minuto (nuevo método revolucionario). Amplia gama de tests: desde 0,02 mg/l hasta 10 mg/l
  • Método volumétrico, método DPD según normativa europea EN ISO 7393-1