¿Quiere conectarse de nuevo?
Cromatografía de capa fina
Cromatografía de capa fina
La cromatografía de capa fina (TLC) y la cromatografía de capa fina de alto rendimiento (HPTLC) suelen designarse como cromatografía planar. Se trata de una técnica de separación clásica, pero moderna, cuya aplicación se ha estandarizado a nivel mundial, y que se caracteriza por su flexibilidad, fiabilidad y rentabilidad.
 La cromatografía de capa fina ofrece:
  • Gran flexibilidad
  • Método económico de separación que prescinde de instrumentos sofisticados (sólo para TLC)
  • Capacidad de análisis simultáneo de diversas muestras (hasta 72) bajo las mismas condiciones
  • Excepcional transparencia y evaluación visual simultánea de todas las muestras y sus componentes 
  • Preparación simplificada de las muestras gracias a que sólo se utiliza la fase estacionaria