¿Quiere conectarse de nuevo?
Muestreador de aire, SAS Super ISO
Proveedor: VWR Collection
SAS Super es un completo sistema para el muestreo microbiológico de aire, incluida la instrumentación para aplicaciones basadas en el muestro activo de aire, capaz de alojar una o dos placas con medio de cultivo. SAS Super 100 y SAS Super 180, descendientes directos del instrumento SAS utilizado en la “Estación Espacial Internacional”, se han diseñado específicamente para los sectores farmacéutico y hospitalario. Portátiles y de fácil colocación, funcionan con pilas recargables de larga duración. SAS Super 100 y SAS Super 180 se diferencian por el flujo de aire constante; esta opción depende de la aplicación y permite el muestreo continuo o secuencial desde unos minutos hasta varias horas. Ambos modelos ofrecen facilidades para la gestión de datos de los diferentes programas de muestreo implantados. Gran pantalla LCD con panel táctico iluminado; el operador controla todos los comandos a través de un teclado táctil para facilitar la limpieza.
  • Su diseño evita las turbulencias en el flujo de aire unidireccional y la reaspiración de aire probado de acuerdo con las especificaciones ISO
  • Total conformidad con las normativas internacionales (ISO 14698 y Farmacopea USP 1116)
  • Soluciones con costes de funcionamiento reducidos y ahorro de tiempo
Información de suministro: Sin cabezal de aspiración ni cargador de batería
Utilice su UserId y contraseña para ver su precio y disponibilidad.
  Recordar mi usuario en este ordenador
PEDIDO
Abrir todos / Contraer todo
Descripción Env Núm. Catálogo VWR Cantidad
Muestreador de aire SAS Super ISO 100 para placas de contacto 1 710-0871
Muestreador de aire SAS Super ISO 100 para placas de Petri 1 710-0869
Muestreador de aire SAS Super ISO 180 para placas de contacto 1 710-0872
Muestreador de aire SAS Super ISO 180 para placas de Petri 1 710-0870
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generar página de catálogo en PDF
ESPECIFICACIONES
Modelo SAS Super ISO 100 SAS Super ISO 180
Airflow rate 100-180 l/min
Cabezal de muestreo Aluminio, acero inoxidable o plástico (certificado, listo para usar)
Ancho × Fondo × Alto (mm) 120×125×275
Peso (kg) 1,8
ACCESORIOS
Abrir todos / Contraer todo
Accessories
Descripción Para Env Núm. Catálogo VWR Cantidad
Estuche de transporte blando SAS Super ISO 180, SAS Super ISO 100 1 710-0896
Estuche de transporte de aluminio SAS Super IAQ, SAS Super ISO 180, SAS Super ISO 100 1 710-0875
Trípode para suelo SAS Super IAQ, SAS Super ISO 180, SAS Super ISO 100, DUO SAS Super 360 1 710-1857
Manual de OQ SAS Super ISO 180, SAS Super ISO 100 1 710-0956
Cabezal de aspiración de acero inoxidable para placas de contacto de Ø 55 mm SAS ISO 180, SAS ISO 100, DUO SAS Super 360, SAS Super Isolator 1 710-0880
Cabezal de aspiración de acero inoxidable para placas de Petri de Ø 90 mm SAS Super ISO 180, SAS Super ISO 100, DUO SAS Super 360, SAS Super Isolator 1 710-0878
Cabezal de aspiración de aluminio para placas de contacto de Ø 55 mm SAS Super IAQ, SAS Super ISO 180, SAS Super ISO 100, DUO SAS Super 360 1 710-0892
Cabezal de aspiración de aluminio para placas de Petri de Ø 90 mm SAS Super IAQ, SAS Super ISO 180, SAS Super ISO 100, DUO SAS Super 360 1 710-0886
Adaptador para placas de Petri de Ø 90 mm SAS Super IAQ, SAS Super ISO 180, SAS Super ISO 100, DUO SAS Super 360 1 710-0882
Battery charger with universal plug SAS Super Isolator, DUO SAS Super 360, DUO SAS 360 Isolator 1 710-0993
Cámara de aspiración para placas de contacto de 55 mm (sin cabezal) SAS Super Isolator 1 710-0947
Cámara de aspiración para placas de Petri de 90 mm (sin cabezal) SAS Super Isolator 1 710-0948
Cargador de batería de 90 a 260 V con enchufe intercambiable SAS Super ISO 1 710-0973
Manual de IQ, OQ, PQ SAS Super Isolator 1 710-0954
Sterile daily head for contact plates, Ø 55 mm SAS Super IAQ, SAS Super ISO 180, SAS Super ISO 100, DUO SAS Super 360, SAS Super Isolator 40 710-0890
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generar página de catálogo en PDF
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicar núm. de lote (campo obligatorio). Introduzca 'x' si lo desconoce para productos VWR Chemicals
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
O
Revise y compare las alternativas
Disponemos de alternativas con las que puede ahorrar hasta  por producto unitario.  Para comparar detalles de los productos, seleccione hasta 3 alternativas y haga clic en comparar seleccionados. Para añadir productos a su cesta, introduzca la cantidad y haga clic en Añadir a la cesta.
Producto Original:
Descripción Numero del catalogo Disponibilidad Unidad Su precio Precio Por Uds.