¿Quiere conectarse de nuevo?
Ultracongeladores Verticales, −86 °C
Proveedor: VWR Collection
Estos ultracongeladores verticales han sido diseñados para la protección de muestras y para un manejo sencillo. Todos los ultracongeladores disponen del controlador y sistema de monitorización a la altura de los ojos.
  • Diseño resistente de la cabina de acero laminado en frío con acabado con revestimiento de polvo, resistente al desbarbado y al óxido
  • Sus cuatro puertas interiores reducen la pérdida de aire frío y mejoran la recuperación de temperatura tras la apertura de las puertas
  • Aislamiento: espuma de poliuretano proyectado HFC de alta densidad (127 mm)
  • Estanterías de acero inoxidable resistentes (ajustables en incrementos de 25 mm, capacidad máx.: 45,4 kg)
  • Las juntas maximizan la temperatura de la cabina y permiten eliminar la acumulación de escarcha
  • Funcionamiento con una sola mano con asa de puerta ergonómica compatible con candado y que incluye cerradura con llave
  • Ruedas bloqueables de 2" que facilitan la instalación
  • La pantalla de temperatura con buena iluminación y fácil de leer indica los datos de temperatura real y de la sonda de las muestras (opcional)
  • Refrigerante: primera etapa R-404a; segunda etapa R-290. R508-b
  • Controlador de información para simplificar la monitorización y el control
  • Interfaz RS485
  • Puede conectar un registrador de gráficos de temperatura opcional (7 días) y un registrador de datos
Rango temperatura: −50 a −86 °C
Certificación conforme a UL, cUL, CE.
Utilice su UserId y contraseña para ver su precio y disponibilidad.
  Recordar mis datos en este dispositivo
PEDIDO
Abrir todos / Contraer todo
Tipo Env Núm. Catálogo VWR Cantidad
Ultracongelador ULT, 368 l 1 471-1140
Ultracongelador ULT, 490 l 1 471-1141
Ultracongelador ULT, 650 l 1 471-1142
Ultracongelador ULT, 793 l 1 471-1143
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generar página de catálogo en PDF
ESPECIFICACIONES
Modelo 471-1140 471-1141 471-1142 471-1143
Capacidad (l) 368 490 650 793
Temperatura (°C) −50...−86
Pantalla Digital
Descongelación Manual
Alarma Acústica y visual
Estantes/cajones 3 estantes/4 compartimentos
Puerta(s) 1 externa (apertura derecha) / 4 interiores 1 externa (apertura derecha) / 4 interna 1 externa (apertura derecha) / 4 internas
Bloqueo de puerta Si
Material Exterior: Galvaneal
Interior: Powder coated cold rolled steel
Exterior: Cold-rolled steel, powder coated
Interior: Galvaneal
Exterior: Galvaneal
Interior: Powder coated cold rolled steel
Especificaciones técnicas Capacidad cajas 2" : 240
Capacidad cajas 3": 144
Capacidad viales: 24000
Capacidad cajas 2": 320
Capacidad cajas 3" : 192
Capacidad viales: 32000
Capacidad cajas 2": 400
Capacidad cajas 3" : 240
Capacidad viales: 40000
Capacidad cajas 2": 600
Capacidad cajas 3" : 360
Capacidad viales: 60000
Puertos de acceso 2
An×F×Al int. (mm) 572 × 492 × 1308 572 × 645 × 1308 762 × 645 × 1308 914 × 673 × 1308
An×F×Al ext. (mm) 912 × 802 × 1978 912 × 988 × 1978 1102 × 988 × 1978 1255 × 987 × 1978
Peso (kg) 313 358 390 445
Nivel de ruido 59 dB(A)
Electrical 230 V, 50 Hz, 3450 W
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicar núm. de lote (campo obligatorio). Introduzca 'x' si lo desconoce para productos VWR Chemicals
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
O
Revise y compare las alternativas
Disponemos de alternativas con las que puede ahorrar hasta  por producto unitario.  Para comparar detalles de los productos, seleccione hasta 3 alternativas y haga clic en comparar seleccionados. Para añadir productos a su cesta, introduzca la cantidad y haga clic en Añadir a la cesta.
Producto Original:
Descripción Numero del catalogo Disponibilidad Unidad Su precio Precio Por Uds.