¿Quiere conectarse de nuevo?
Crisoles
Proveedor: VWR Collection
Porcelana, interior y exterior vidriados con excepción de la base
  • Soporta una temperatura máxima de 1000 °C
Las tapas están disponibles por separado.
Conforme a DIN 12904
Utilice su UserId y contraseña para ver su precio y disponibilidad.
  Recordar mis datos en este dispositivo
PEDIDO
Abrir todos / Contraer todo
Tipo Capacidad Diam×H Env Núm. Catálogo VWR Cantidad
Forma baja 5 ml 30×19 mm 5 459-0194
Forma baja 10 ml 35×22 mm 5 459-0195
Forma baja 17 ml 40×25 mm 5 459-0196
Forma baja 21 ml 45×28 mm 5 459-0197
Forma baja 34 ml 50×32 mm 5 459-0198
Forma baja 62 ml 60×38 mm 5 459-0199
Forma baja 91 ml 70×44 mm 5 459-0200
Forma media 10 ml 30×25 mm 5 459-0201
Forma media 12 ml 35×28 mm 5 459-0202
Forma media 20 ml 40×32 mm 5 459-0203
Forma media 30 ml 45×36 mm 5 459-0204
Forma media 45 ml 50×40 mm 5 459-0205
Forma media 80 ml 60×48 mm 5 459-0206
Forma media 120 ml 70×56 mm 5 459-0207
Forma media 200 ml 80×62 mm 5 459-0208
Forma alta 15 ml 30×38 mm 5 459-0209
Forma alta 26 ml 35×44 mm 5 459-0210
Forma alta 35 ml 40×50 mm 5 459-0211
Forma alta 50 ml 45×56 mm 5 459-0212
Forma alta 72 ml 50×62 mm 5 459-0213
Forma alta 130 ml 60×75 mm 5 459-0214
Tapas para crisoles
para Ø Env Núm. Catálogo VWR Cantidad
30 mm 5 459-0215
35 mm 5 459-0216
40 mm 5 459-0217
45 mm 5 459-0218
50 mm 5 459-0219
60 mm 5 459-0220
70 mm 5 459-0221
80 mm 5 459-0222
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generar página de catálogo en PDF
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicar núm. de lote (campo obligatorio). Introduzca 'x' si lo desconoce para productos VWR Chemicals
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
O
Revise y compare las alternativas
Disponemos de alternativas con las que puede ahorrar hasta  por producto unitario.  Para comparar detalles de los productos, seleccione hasta 3 alternativas y haga clic en comparar seleccionados. Para añadir productos a su cesta, introduzca la cantidad y haga clic en Añadir a la cesta.
Producto Original:
Descripción Numero del catalogo Disponibilidad Unidad Su precio Precio Por Uds.