¿Quiere conectarse de nuevo?
Garrafas, boca estrecha, redonda, con tapones de rosca
Proveedor: VWR Collection
LDPE, HDPE o PP, translúcidas con tapones de rosca violeta. Para almacenamiento y dispensación de medios y soluciones. Las garrafas con base redonda, incorporan unas prácticas asas en los hombros. Graduadas, permiten ver el volumen dispensado.
Garrafas LDPE
Preferentemente para aplicaciones de alta pureza debido a su elevada resistencia química (por ejemplo es muy usado en productos oftalmológicos como, colirios oculares, sprays nasales, etc)
Resina adecuada para almacenamiento en frío (hasta -80ºC), temperatura de trabajo desde +80 a −80 °C
Elevada resistencia a impactos (no se romperá, aunque caiga accidentamente, sin embargo, los de PP podrían romperse si están en temperaturas bajo cero)
Llos productos de LDPE son flexibles y recuperan la forma. Ampliamente usados en industria farmacéutica.
Garrafas HDPE
Las garrafas de polietileno de alta densidad (HDPE) son ideales para almacenamiento y transferencia de fluídos y reactivos farmacéuticos/biotecnológico.
Adecuados para almacenamiento en frío (hasta -80ºC), temperatura de trabajo +120ºC a -80ºC
Alta resistencia a impactos, incluso a temperaturas bajo cero
Ampliamente usasas en almacenamiento de largo plazo por su elevada resistencia química
Ampliamente usadas en industria alimentaria y láctea
Disponibles garrafas estériles para aplicaciones de alta pureza.
Garrafas PP
Ideales para almacenamiento de agua estéril, las garrafas de polipropileno pueden ser autoclavadas antes de rellenarlas para evitar el crecimiento bacteriano recurrente.
Excelente resistencia química
Temperatura de trabajo de 0 ºC a 135 ºC
Autoclavable
Note: Las garrafas de polipropileno son autoclavables. Las de LDPE y HDPE, no son autoclavables. Siempre dejar sin roscar el tapón antes del autoclavado.
La resina cumple las normas US FDA 21 CFR, U SP Class VI
Utilice su UserId y contraseña para ver su precio y disponibilidad.
  Recordar mis datos en este dispositivo
PEDIDO
Abrir todos / Contraer todo
Garrafas LDPE
Capacidad Tipo Ø int. Cuello Rosca Env Núm. Catálogo VWR Cantidad
10 l Non sterile 65 mm 83 mm 1 216-1704
15 l Non sterile 65 mm 83 mm 1 216-1918
20 l Non sterile 65 mm 83 mm 1 216-1706
25 l Non sterile 65 mm 83 mm 1 216-1908
50 l Non sterile 65 mm 83 mm 1 216-1738
Garrafas HDPE
Capacidad Tipo Ø int. Cuello Rosca Env Núm. Catálogo VWR Cantidad
10 l Non sterile 65 mm 83 mm 1 216-1736
20 l Non sterile 65 mm 83 mm 1 216-1737
20 l Sterile 65 mm 83 mm 1 216-1729
Garrafas PP
Capacidad Tipo Ø int. Cuello Rosca Env Núm. Catálogo VWR Cantidad
10 l Non sterile 65 mm 83 mm 1 216-1703
20 l Non sterile 65 mm 83 mm 1 216-1701
50 l Non sterile 65 mm 83 mm 1 216-1702
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generar página de catálogo en PDF
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicar núm. de lote (campo obligatorio). Introduzca 'x' si lo desconoce para productos VWR Chemicals
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
O
Revise y compare las alternativas
Disponemos de alternativas con las que puede ahorrar hasta  por producto unitario.  Para comparar detalles de los productos, seleccione hasta 3 alternativas y haga clic en comparar seleccionados. Para añadir productos a su cesta, introduzca la cantidad y haga clic en Añadir a la cesta.
Producto Original:
Descripción Numero del catalogo Disponibilidad Unidad Su precio Precio Por Uds.