¿Quiere conectarse de nuevo?
Soluciones tampón, estándares secundarios
Proveedor: VWR Chemicals
  • Solución normalizada a 25 °C, conforme a la norma DIN 17025
  • Precisión de ±0,010 unidades de pH (excepto tampón de 12,454 con una precisión de 0,050)
  • Totalmente trazable para una calibración óptima del pH (trazable conforme a NIST)
  • Se suministra con certificado de análisis detallado
  • Los datos de dependencia de la temperatura se imprimen en etiquetas igual que el número de lote y la fecha de caducidad
Utilice su UserId y contraseña para ver su precio y disponibilidad.
  Recordar mi usuario en este ordenador
PEDIDO
Abrir todos / Contraer todo
We are currently unable to calculate your contract price for this item. List price is being displayed temporarily. When your order is processed, you will be invoiced at your contract price even though list price is displayed now
Valor de pH Precisión pH Temperatura de referencia Env Núm. Catálogo VWR Cantidad
1,679 ±0,010 25 °C 500 ml 84580.260
3,776 ±0,010 25 °C 500 ml 84581.260 Unavailable
4,005 ±0,010 25 °C 500 ml 84582.260
6,865 ±0,010 25 °C 500 ml 84583.260
7,413 ±0,010 25 °C 500 ml 84584.260
9,18 ±0,010 25 °C 500 ml 84585.260
10,012 ±0,010 25 °C 500 ml 84586.260
12,454 ±0,050 25 °C 500 ml 84587.260
unavailable Este producto ya no está disponible. Las alternativas pueden estar disponibles mediante la búsqueda con el número de catálogo VWR enumerado anteriormente. Si necesita más ayuda, por favor llame a Servicio al Cliente al VWR 902 222 897.
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generar página de catálogo en PDF
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicar núm. de lote (campo obligatorio). Introduzca 'x' si lo desconoce para productos VWR Chemicals
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
O
Revise y compare las alternativas
Disponemos de alternativas con las que puede ahorrar hasta  por producto unitario.  Para comparar detalles de los productos, seleccione hasta 3 alternativas y haga clic en comparar seleccionados. Para añadir productos a su cesta, introduzca la cantidad y haga clic en Añadir a la cesta.
Producto Original:
Descripción Numero del catalogo Disponibilidad Unidad Su precio Precio Por Uds.