¿Quiere conectarse de nuevo?
Stereo zoom microscopes, Stemi 305
Proveedor: Zeiss
The Stemi 305 are Greenough stereo microscopes for any applications in education, laboratories or industrial production environments.
  • Three-dimensional and crisp images
  • Bright LED illumination with daylight colour
  • Long lifetime and low energy consumption
Ordering information: Eyepieces are included.
Utilice su UserId y contraseña para ver su precio y disponibilidad.
  Recordar mi usuario en este ordenador
PEDIDO
Abrir todos / Contraer todo
We are currently unable to calculate your contract price for this item. List price is being displayed temporarily. When your order is processed, you will be invoiced at your contract price even though list price is displayed now
Modelo Tipo Aumento Iluminación Env Núm. Catálogo VWR Cantidad
Stemi 305 Edu Binocular 8× - 40× LED (diascopy and episcopy) 1 630-2624
Stemi 305 Lab Binocular 8× - 40× LED with rotatable and slidable mirror 1 630-2625
Stemi 305 Lab Trinocular 8× - 40× LED with rotatable and slidable mirror 1 ZEIS4919030006000
Stemi 305 Mat Binocular 8× - 40× LED (episcopy only) 1 630-2626
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generar página de catálogo en PDF
ESPECIFICACIONES
Técnica de contraste Brightfield and darkfield
Ocular Gran campo 10×/23
Zoom 5:1
Focusing system Macro y micrométrico coaxial
Iluminación LED
Puerto de conexión de la cámara Wi-Fi
Cámara 1,2 MP
ACCESORIOS
Abrir todos / Contraer todo
Accessories
Descripción Env Núm. Catálogo VWR Cantidad
Transport case for Stemi 305/508 1 ZEIS4350659000000
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generar página de catálogo en PDF
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicar núm. de lote (campo obligatorio). Introduzca 'x' si lo desconoce para productos VWR Chemicals
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
O
Revise y compare las alternativas
Disponemos de alternativas con las que puede ahorrar hasta  por producto unitario.  Para comparar detalles de los productos, seleccione hasta 3 alternativas y haga clic en comparar seleccionados. Para añadir productos a su cesta, introduzca la cantidad y haga clic en Añadir a la cesta.
Producto Original:
Descripción Numero del catalogo Disponibilidad Unidad Su precio Precio Por Uds.