¿Quiere conectarse de nuevo?
Densitómetros, portátiles, Densito 30PX
Proveedor: Mettler-Toledo
Este instrumento, adecuado para medir la densidad de líquidos, utiliza el método de cuerpo oscilante. La manipulación es sencilla: basta con sumergir el tubo de la muestra, apretar el gatillo y leer el resultado final directamente en las unidades de medida que desee utilizar, como SG, grados API, % Brix, % H₂S0₄ y grados Baume, entre otros.
  • Muestreo sencillo y resultados en cuestión de segundos
  • Numerosas unidades posibles, entre las que se incluyen densidad, SG y % Brix
  • Almacenamiento en memoria de 1.100 resultados
  • Descargas mediante infrarrojos a la impresora o al PC
  • El indicador gráfico LCD retroiluminado le proporciona resultados claros con la fecha y la hora
La velocidad de muestreo se puede ajustar en función de la tarea manualmente: lenta para lavado de viscosas, con objeto de evitar la formación de burbujas de aire o muy rápida para lavado de la célula de forma eficaz.
Asimismo, puede emplear una jeringa externa para muestras de gran nivel de viscosidad. Esto implica que se puedan analizar multitud de tipos de muestras.
Además de medir la temperatura de la muestra con gran precisión, Densito también permite elegir el coeficiente de corrección de temperatura antes de cada medición. Puede guardar 1.100 resultados, junto con la identificación de la muestra, la temperatura y los coeficientes de temperatura y, a continuación, descargarlos en una impresora o un PC mediante la interfaz de infrarrojos integrada.
Información de suministro: se suministra con maletín de transporte, CD con instrucciones de ayuda, baterías y estándares
Utilice su UserId y contraseña para ver su precio y disponibilidad.
  Recordar mi usuario en este ordenador
PEDIDO
Abrir todos / Contraer todo
We are currently unable to calculate your contract price for this item. List price is being displayed temporarily. When your order is processed, you will be invoiced at your contract price even though list price is displayed now
Descripción Modelo Rango Env Núm. Catálogo VWR Cantidad
Densito 30PX Densito 30PX 0,0000 - 2,0000 g/cm³ 1 614-1595
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generar página de catálogo en PDF
ESPECIFICACIONES
Rango de temperatura (°C) 5...40
Resolución (g/cm³) 0,0001
Resolución de temperatura (°C) 0,1
Temperature Resolution 0,1 °C
Memoria 1100 values
Peso 360 g
Peso (g) 360
Precisión ±0,001 g/cm³
Precisión (g/cm³) ±0,001
Interfaz Transferencia por infrarrojos a impresora o PC
Rango de medición (g/cm³) 0...2
ACCESORIOS
Abrir todos / Contraer todo
Accessories
Descripción Env Núm. Catálogo VWR Cantidad
Water density standard, 0,998 g/cm³, certified at 20 °C, uncertainty (typically) 0,001 g/cm³, 3 ml sachets 10 614-1802
Tubo de la muestra con arandela 1 614-1593
Fixing screw for sample tube 1 METT51324404
Adaptador para jeringa externa 1 614-1592
Bomba de muestreo completa 1 614-1594
Adaptador de infrarrojos/ RS232 DB9M 1 635-0117
Protective cover 1 614-0236
Software, LabX® direct density and refractometry system for downloading data to PC 1 METT51324103
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generar página de catálogo en PDF
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicar núm. de lote (campo obligatorio). Introduzca 'x' si lo desconoce para productos VWR Chemicals
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
O
Revise y compare las alternativas
Disponemos de alternativas con las que puede ahorrar hasta  por producto unitario.  Para comparar detalles de los productos, seleccione hasta 3 alternativas y haga clic en comparar seleccionados. Para añadir productos a su cesta, introduzca la cantidad y haga clic en Añadir a la cesta.
Producto Original:
Descripción Numero del catalogo Disponibilidad Unidad Su precio Precio Por Uds.