¿Quiere conectarse de nuevo?
Pipetas monocanal mecánicas, volumen variable, Ergonomic High Performance (EHP)
Proveedor: VWR Collection
Las nuevas pipetas Ergonomic High Performance proporcionan exactitud y precisión en las que puede confiar. Las nuevas características ergonómicas mejoradas proporcionan un pipeteado cómodo incluso durante largos periodos de uso.
  • Fuerza del émbolo significativamente menor
  • Ajuste de volumen sencillo con el mecanismo de bloqueo de volumen
  • Exactitud y precisión superiores para aplicaciones críticas
  • Eje cónico y expulsor ajustable "Easy Grip" para adaptarse a todas las puntas
  • Empuñadura ampliada que hace más práctico el pipeteado
  • Completamente autoclavables
Utilice su UserId y contraseña para ver su precio y disponibilidad.
  Recordar mi usuario en este ordenador
PEDIDO
Abrir todos / Contraer todo
We are currently unable to calculate your contract price for this item. List price is being displayed temporarily. When your order is processed, you will be invoiced at your contract price even though list price is displayed now
Capacidad Precisión Imprecisión Env Núm. Catálogo VWR Cantidad
0,2 - 2 µl ±12,0 - ±1,5 % <6,0 - <0,7 % 1 613-5258
0,5 - 10 µl ±1,2 - ±0,6 % <2,8 - <0,4 % 1 613-5259
2 - 20 µl ±1,0 - ±0,6 % <1,5 - <0,3 % 1 613-5260
5 - 50 µl ±0,9 - ±0,6 % <2,0 - <0,4 % 1 613-5261
10 - 100 µl ±0,6 - ±0,5 % <0,8 - <0,2 % 1 613-5262
20 - 200 µl ±2,5 - ±0,5 % <0,6 - <0,2 % 1 613-5263
50 - 250 µl ±1,0 - ±0,6 % <0,4 - <0,3 % 1 613-5264
100 - 1000 µl ±0,9 - ±0,6 % <0,4 - <0,15 % 1 613-5265
1000 - 5000 µl ±0,6 - ±0,5 % <0,25 - <0,15 % 1 613-5266
1000 - 10000 µl ±2,5 - ±0,5 % <0,6 - <0,2 % 1 613-5267
Kits básicos
Descripción Env Núm. Catálogo VWR Cantidad
Kit básico 1, incl. 3 pipetas monocanal con expulsor
(2 - 20 µl / 20 - 200 µl / 100 - 1000 µl)
1 613-5278 Unavailable
Kit básico 2, incl. 3 pipetas monocanal con expulsor
(0,1 - 2 µl / 0,5 - 10 µl / 10 - 100 µl)
1 613-5279
Kit básico 3, incl. 3 pipetas monocanal con expulsor
(0,5 - 10 µl / 10 - 100 µl / 100 - 1000 µl)
1 613-5280 Unavailable
VWR EHP 3 Pack, incl. 3 pipettes (0,5 - 10 / 10 - 100 / 100 - 1000 µl) and 4 pipette linear stand 1 613-5466
VWR EHP 3 Pack, incl. 3 pipettes (2 - 20 / 20 - 200 / 100 - 1000 µl) and 4 pipette linear stand 1 613-5465
VWR EHP 4 Pack, incl. 4 pipettes (0,5 - 10 /2 - 20 / 20 - 200 / 100 - 1000 µl) and 4 pipette linear stand 1 613-5462
unavailable Este producto ya no está disponible. Las alternativas pueden estar disponibles mediante la búsqueda con el número de catálogo VWR enumerado anteriormente. Si necesita más ayuda, por favor llame a Servicio al Cliente al VWR 902 222 897.
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generar página de catálogo en PDF
ACCESORIOS
Abrir todos / Contraer todo
Accessories
Descripción Env Núm. Catálogo VWR Cantidad
Linear stand for four pipettes 1 613-5471
Multiple stand for up to eight pipettes 1 613-5472
Rotating stand for up to six pipettes (only single channel, volumes 2 - 1000 μl (EHP and Standard Line)) 1 613-5473
Filter for 5 and 10 ml pipettes 1 613-5191
Clip para 3 pipetas 1 613-0090
Soporte lineal para 6 pipetas 1 613-0086
Carrusel para 6 pipetas 1 613-0085
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generar página de catálogo en PDF
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicar núm. de lote (campo obligatorio). Introduzca 'x' si lo desconoce para productos VWR Chemicals
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
O
Revise y compare las alternativas
Disponemos de alternativas con las que puede ahorrar hasta  por producto unitario.  Para comparar detalles de los productos, seleccione hasta 3 alternativas y haga clic en comparar seleccionados. Para añadir productos a su cesta, introduzca la cantidad y haga clic en Añadir a la cesta.
Producto Original:
Descripción Numero del catalogo Disponibilidad Unidad Su precio Precio Por Uds.