¿Quiere conectarse de nuevo?
Pipeteador automático, Accurpette
Proveedor: VWR Collection
Pipeteador automático para pipetas de vidrio y plástico de 1 a 100 ml.
  • Cuerpo ligero resistente a UV (180 g) y boquillas
  • Llenado de una pipeta de 25 ml en menos de tres segundos con la opción de velocidad máxima
  • Portapipetas de silicona esterilizable en autoclave
  • Filtro de membrana hidrófobo reemplazable como sistema de protección frente a la entrada de líquidos y la contaminación de las muestras
  • Batería de NiMH recargable y ecológica para el uso continuo durante 4 horas (con indicador de nivel de carga bajo y posibilidad de recarga durante el uso)
El pipeteador Accurpette ofrece un rendimiento excelente y tiene un motor potente y silencioso para acelerar el procesamiento de grandes volúmenes. El interruptor de selección de modo permite elegir entre las opciones de aspiración o dispensación a velocidad alta o baja. El modo de dispensación por gravedad adicional se ha diseñado especialmente para su uso con pipetas de vaciado.
El pipeteador Accurpette se suministra ahora con boquillas adicionales de varios colores para permitir la codificación por colores según las necesidades del laboratorio, la aplicación o el usuario y minimizar el riesgo de contaminación cruzada.
Información para pedidos: Se suministra con un cargador, dos filtros hidrófobos de repuesto (1 × 0,45 µm, 1 × 0,2 µm), un soporte de sobremesa o pared y un juego de boquillas de varios colores.
Utilice su UserId y contraseña para ver su precio y disponibilidad.
  Recordar mi usuario en este ordenador
PEDIDO
Abrir todos / Contraer todo
We are currently unable to calculate your contract price for this item. List price is being displayed temporarily. When your order is processed, you will be invoiced at your contract price even though list price is displayed now
Description Env Núm. Catálogo VWR Cantidad
Pipeteador Accurpette, cargador UE 1 612-4552
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generar página de catálogo en PDF
ACCESORIOS
Abrir todos / Contraer todo
Accessories
Description Env Núm. Catálogo VWR Cantidad
Juego de filtro de repuesto de 0,2 µm 5 612-3681
Juego de filtro de repuesto de 0,45 µm 5 612-3678
Repuesto de adaptador de silicona para pipetas 1 612-3679
Paquete de tres ojivas de colores (rojo, azul y rosa) 1 612-4555
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generar página de catálogo en PDF
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicar núm. de lote (campo obligatorio). Introduzca 'x' si lo desconoce para productos VWR Chemicals
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
O
Revise y compare las alternativas
Disponemos de alternativas con las que puede ahorrar hasta  por producto unitario.  Para comparar detalles de los productos, seleccione hasta 3 alternativas y haga clic en comparar seleccionados. Para añadir productos a su cesta, introduzca la cantidad y haga clic en Añadir a la cesta.
Producto Original:
Descripción Numero del catalogo Disponibilidad Unidad Su precio Precio Por Uds.