¿Quiere conectarse de nuevo?
Juegos de pesas de calibración, clase F1
Proveedor: VWR Collection
Pesas de acero inoxidable, pulidas y antimagnéticas. Idóneas para balanzas electrónicas con precisión de resolución media. Disponen de cavidades de ajuste para pesas de más de 20 g.
  • Pesas en espiral hasta 500 mg
  • El número de identificación garantiza la trazabilidad para pesas de 1 g en adelante
  • Disponibles con o sin certificado COFRAC
Información para pedidos: Todos los juegos de pesas que se recogen en la tabla "Contenido del juego" están disponibles con o sin certificado COFRAC; contacte con el comercial local de VWR o visite la página web de VWR para solicitar más información. Las pesas también están disponibles por separado; busque "Pesas de calibración, clase F1".
Conformidad con la recomendación OILM R111.
Utilice su UserId y contraseña para ver su precio y disponibilidad.
  Recordar mi usuario en este ordenador
PEDIDO
Abrir todos / Contraer todo
Juegos de pesas F1 en cajas de madera con certificado
Juego de pesas Nº. de pesos Peso total Env Núm. Catálogo VWR Cantidad
1 mg - 500 mg 12 1,11 g 1 611-8632
1 mg - 50 g 20 111,11 g 1 611-8633
1 mg - 100 g 21 211,11 g 1 611-8634
1 mg - 200 g 23 611,11 g 1 611-8635
1 mg - 500 g 24 1111,11 g 1 611-8636
1 mg - 1 kg 25 2111,11 g 1 611-8637
1 mg - 2 kg 27 6111,11 g 1 611-8638
1 mg - 5 kg 28 11111,11 g 1 611-8639
1 mg - 10 kg 29 21111,11 g 1 611-8640
1 g - 50 g 8 110 g 1 611-8641
1 g - 100 g 9 210 g 1 611-8642
1 g - 200 g 11 610 g 1 611-8643
1 g - 500 g 12 1110 g 1 611-8644
1 g - 1 kg 13 2110 g 1 611-8645
1 g - 2 kg 15 6110 g 1 611-8646
1 g - 5 kg 16 11110 g 1 611-8647
1 g - 10 kg 17 21110 g 1 611-8648
Juegos de pesas F1 en cajas de plástico con certificado
Juego de pesas Nº. de pesos Peso total Env Núm. Catálogo VWR Cantidad
1 mg - 500 mg 12 1,11 g 1 611-8461
1 mg - 100 g 21 211,11 g 1 611-8462
1 mg - 200 g 23 611,11 g 1 611-8463
1 mg - 500 g 24 1111,11 g 1 611-8464
1 mg - 2 kg 27 6111,11 g 1 611-8649
1 mg - 5 kg 28 11111,11 g 1 611-8650
1 g - 100 g 9 210 g 1 611-8465
1 g - 200 g 11 610 g 1 611-8466
1 g - 500 g 12 1110 g 1 611-8467
1 g - 2 kg 15 6110 g 1 611-8651
1 g - 5 kg 16 11110 g 1 611-8652
Juegos de pesas F1 en cajas de madera sin certificado
Juego de pesas Nº. de pesos Peso total Env Núm. Catálogo VWR Cantidad
1 mg - 500 mg 12 1,11 g 1 611-8602
1 mg - 50 g 20 111,11 g 1 611-8603
1 mg - 100 g 21 211,11 g 1 611-8292
1 mg - 200 g 23 611,11 1 611-8604
1 mg - 500 g 24 1111,11 g 1 611-8605
1 mg - 1 kg 25 2111,11 g 1 611-8606
1 mg - 2 kg 27 6111,11 g 1 611-8607
1 mg - 5 kg 28 11111,11 g 1 611-8608
1 mg - 10 kg 29 21111,11 g 1 611-8609
1 g - 50 g 8 110 g 1 611-8610
1 g - 100 g 9 210 g 1 611-8611
1 g - 200 g 11 610 g 1 611-8612
1 g - 500 g 12 1110 g 1 611-8613
1 g - 1 kg 13 2110 g 1 611-8614
1 g - 2 kg 15 6110 g 1 611-8615
1 g - 5 kg 16 11110 g 1 611-8616
1 g - 10 kg 17 21110 g 1 611-8617
Juegos de pesas F1 en cajas de plástico sin certificado
Juego de pesas Nº. de pesos Peso total Env Núm. Catálogo VWR Cantidad
1 mg - 2 kg 27 6111,11 g 1 611-8618
1 mg - 5 kg 28 11111,11 g 1 611-8619
1 g - 2 kg 15 6110 g 1 611-8620
1 g - 5 kg 16 11110 g 1 611-8621
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generar página de catálogo en PDF
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicar núm. de lote (campo obligatorio). Introduzca 'x' si lo desconoce para productos VWR Chemicals
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
O
Revise y compare las alternativas
Disponemos de alternativas con las que puede ahorrar hasta  por producto unitario.  Para comparar detalles de los productos, seleccione hasta 3 alternativas y haga clic en comparar seleccionados. Para añadir productos a su cesta, introduzca la cantidad y haga clic en Añadir a la cesta.
Producto Original:
Descripción Numero del catalogo Disponibilidad Unidad Su precio Precio Por Uds.