¿Quiere conectarse de nuevo?
Analizadores de humedad, MB 160
Proveedor: VWR Collection
Instrumentos compactos y resistentes para la determinación de la humedad de materias primas y productos acabados en las industrias alimentaria, cosmética, láctea, farmacéutica, química y cerámica.
  • Fuente de calor halógena infrarroja
  • Diseño de doble caja para proteger la unidad de pesaje del calor irradiado
  • El sensor de temperatura PT100 garantiza la reproducibilidad del proceso
  • Información de hora y fecha disponible con salida impresa
MB 64M: Features an electromagnetic force restoration weighing system with drying resolution of 0,001%
MB 163L: Features a high resolution load cell weighing system
MB series with optional Tablet System (611-8683)
MB series moisture analysers can be connected to a tablet via Bluetooth® and tablet to Bluetooth® printer. The optional 7 inch tablet has been designed specifically for moisture analysis and features the following:
  • Multi-touch, with Android operating system
  • Selection of temperature profile (ramp, fast, steps, standard)
  • See live, real time graph of drying process
  • Store data and then export the information through local area network (LAN) or Internet (Wi-Fi)
  • Create up to 10 different user profiles
  • Multi-language, customisable settings
Información para pedidos: Las balanzas también se encuentran disponibles con un certificado de calibración. Póngase en contacto con VWR para obtener información detallada sobre esta opción.
Utilice su UserId y contraseña para ver su precio y disponibilidad.
  Recordar mi usuario en este ordenador
PEDIDO
Abrir todos / Contraer todo
MB 64M
Descripción Env Núm. Catálogo VWR Cantidad
Moisture analyser MB 64M 1 611-3233
Moisture analyser MB 64M, with certificate 1 611-3293
MB 163L
Descripción Env Núm. Catálogo VWR Cantidad
Analizador de humedad MB 163L 1 611-2318
Moisture analyser MB 163L, with certificate 1 611-3295
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generar página de catálogo en PDF
ESPECIFICACIONES
Modelo MB 64M MB 163L
Tipo de calentador Halogen-infrared lamp Lámpara halógena de infrarrojos Halogen-infrared lamp
Capacidad (g) 60 160
Tamaño de plato (Ø mm) 100
Rango de humedad (%) 0 - 100
Resolución de humedad (%) 0,001 0,01
Lectura (% ) / (mg) 0,1 mg 0,01% / 1 mg 1 mg
Repetibilidad (desv. estándar %) ±0,18% (~2g sample) 0,02% ±0,20% (~2g sample)
Rango de temperatura (°C) 35...160 35 - 160 35...160
Programas de temperatura Standard 5 Standard
Program memory 5 5 programas 5
Temporizador 1 - 99 min (1 min intervals) 1 - 99 min (intervalos de 1 min) 1 - 99 min (1 min intervals)
Criterios de valoración/modo de análisis Manual, time, autostop % Manual, timer, autostop % Manual, time, autostop %
Resultados mostrados Moisture %, dry residual %, ATRO, temperature, remaining time (only when in time mode) % de humedad, % seco residual, ATRO, temperatura Moisture %, dry residual %, ATRO, temperature, remaining time (only when in time mode)
Pantalla LCD, backlit Pantalla LCD, retroiluminada LCD, backlit
Data printed Temperature, time, initial weight, final weight, moisture content, (date and time if using 630-1485 printer)
Ancho × Fondo × Alto (mm) 215×345×235 205×325×200 215×345×235
Peso 6,1 kg 4,7 kg
ACCESORIOS
Abrir todos / Contraer todo
Accessories
Descripción Env Núm. Catálogo VWR Cantidad
Reusable sample dishes are essential for use with moisture analysers 80 611-2788
Disposable glass fibre discs are used in conjunction with the test dish (611-2788) when analysing liquids and semi-solid samples. These ensure accurate results when testing samples that contain large amounts of liquid, facilitate better heat distribution throughout the sample and prevent liquid splashing during the sample drying process 200 611-3715
Temperature calibration kit for VWR moisture analysers (for serial numbers > IT14004360) 1 611-2789
Temperature calibration kit for VWR moisture analysers 1 611-3248
Sistema de tableta de 7" para balanzas y analizadores de humedad de VWR que incluye interfaz de conexión Tab-Box, interfaz Bluetooth®, llave Bluetooth® para aplicaciones del instrumento y soporte inclinable 1 611-8683
Impresora térmica TLP-50 con conexión RS232 para balanzas VWR LA, LP y SM, analizadores de humedad MB 1 630-1485
Rollo de papel para impresora térmica (630-1485) 1 630-1488
Etiquetas, autoadhesivas, 500 en un rollo para impresora térmica 1 630-1487
Impresora DPP-250 con interfaz Bluetooth® para sistema de tableta 1 611-2793
Rollo de papel para impresora DPP-250 (611-2793), 1 rollo 1 611-2795
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generar página de catálogo en PDF
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicar núm. de lote (campo obligatorio). Introduzca 'x' si lo desconoce para productos VWR Chemicals
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
O
Revise y compare las alternativas
Disponemos de alternativas con las que puede ahorrar hasta  por producto unitario.  Para comparar detalles de los productos, seleccione hasta 3 alternativas y haga clic en comparar seleccionados. Para añadir productos a su cesta, introduzca la cantidad y haga clic en Añadir a la cesta.
Producto Original:
Descripción Numero del catalogo Disponibilidad Unidad Su precio Precio Por Uds.