¿Quiere conectarse de nuevo?
Superficie de pesaje antivibración
Proveedor: VWR Collection
Granito pulido
Cuatro patas absorbentes amortiguan la transmisión de vibraciones externas a esta superficie, por lo que es adecuada no solo para el pesaje de alta precisión sino también para microscopios y otros instrumentos delicados similares.
Utilice su UserId y contraseña para ver su precio y disponibilidad.
  Recordar mi usuario en este ordenador
PEDIDO
Abrir todos / Contraer todo
We are currently unable to calculate your contract price for this item. List price is being displayed temporarily. When your order is processed, you will be invoiced at your contract price even though list price is displayed now
Descripción An×F×Al Peso Env Núm. Catálogo VWR Cantidad
Superficie de pesaje antivibración, de granito 560×450×65 mm 44 kg 1 611-2536
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generar página de catálogo en PDF
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicar núm. de lote (campo obligatorio). Introduzca 'x' si lo desconoce para productos VWR Chemicals
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
O
Revise y compare las alternativas
Disponemos de alternativas con las que puede ahorrar hasta  por producto unitario.  Para comparar detalles de los productos, seleccione hasta 3 alternativas y haga clic en comparar seleccionados. Para añadir productos a su cesta, introduzca la cantidad y haga clic en Añadir a la cesta.
Producto Original:
Descripción Numero del catalogo Disponibilidad Unidad Su precio Precio Por Uds.