¿Quiere conectarse de nuevo?
Centrifuga de microplacas, centrífuga de placas para PCR
Proveedor: VWR Collection
La centrífuga de placas para PCR constituye una centrífuga personal diseñada para hacer girar placas de PCR.
  • Diseño para ahorro de espacio; funcionamiento sencillo y silencioso
  • Sistema que facilita la carga de las placas
  • Transfiere con rapidez la condensación y las gotas al fondo del contenedor
  • Utilizar antes y después del termociclado estándar para mejorar la producción PCR
  • Compatible con habitaciones frías
Esta exclusiva centrífuga está equipada con un rotor vertical de dos posiciones que acepta una amplia variedad de placas para PCR; compatible con placas de 96 y 384 pocillos, tanto las placas con faldón como si él son compatibles con esta centrífuga para placas. El rotor incorpora unos surcos integrados para garantizar que las placas permanecen en posición vertical y no tocan la punta del rotor.
Utilice su UserId y contraseña para ver su precio y disponibilidad.
  Recordar mi usuario en este ordenador
PEDIDO
Abrir todos / Contraer todo
We are currently unable to calculate your contract price for this item. List price is being displayed temporarily. When your order is processed, you will be invoiced at your contract price even though list price is displayed now
Descripción Env Núm. Catálogo VWR Cantidad
Centrífuga para placas PCR, enchufe EU 1 521-1648
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generar página de catálogo en PDF
ESPECIFICACIONES
Modelo Centrífuga de placas para PCR
Capacidad máx. 2 placas PCR
Velocidad máx. (min-1) 2500
FCR máx. (×g) 500
Alimentación 230 V / 50-60 Hz
Ancho × Fondo × Alto (mm) 191×208×183
Peso (kg) 3
ACCESORIOS
Abrir todos / Contraer todo
Accessories
Descripción Env Núm. Catálogo VWR Cantidad
Adaptador para tiras, tubos o placas con semifaldón 2 521-1650
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generar página de catálogo en PDF
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicar núm. de lote (campo obligatorio). Introduzca 'x' si lo desconoce para productos VWR Chemicals
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
O
Revise y compare las alternativas
Disponemos de alternativas con las que puede ahorrar hasta  por producto unitario.  Para comparar detalles de los productos, seleccione hasta 3 alternativas y haga clic en comparar seleccionados. Para añadir productos a su cesta, introduzca la cantidad y haga clic en Añadir a la cesta.
Producto Original:
Descripción Numero del catalogo Disponibilidad Unidad Su precio Precio Por Uds.