¿Quiere conectarse de nuevo?
Agitadores electrónicos de varilla, VOS 40 digital y VOS 60 control
Proveedor: VWR Collection
Agitadores de laboratorio ideales para tareas sencillas de agitación, adecuados para cantidades de hasta 25 l (VOS 40 digital), o para tareas de agitación intensiva para cantidades de hasta 40 l (VOS 60 control). Gracias a la tecnología controlada por microprocesador, los agitadores ajustan automáticamente la velocidad dentro del intervalo de 0/30 a 2000 rpm. Los circuitos de seguridad garantizan la desconexión automática en condiciones de antiparada o sobrecarga. La velocidad real y la velocidad preestablecida del eje se supervisan constantemente y las variaciones se ajustan automáticamente. Esto garantiza una velocidad constante incluso con los cambios de viscosidad de las muestras. Los agitadores tienen un diseño estilizado y proporcionan un funcionamiento silencioso.
  • Pantalla digital de velocidad
  • Velocidad con ajuste continuo
  • Ejes del agitador insertables
  • Protección contra sobrecarga. Las unidades pueden funcionar durante cortos periodos de tiempo en condiciones de sobrecarga
  • Pantalla con códigos de error
El modelo VOS 60 control cuenta con un controlador inalámbrico extraíble y una pantalla TFT digital multilingüe. Este agitador está equipado con una interfaz RS 232 y USB para controlar y documentar todos los parámetros. Una pantalla integrada de tendencia de par permite medir los cambios de viscosidad.
  • Funciones programables
  • Medición de la temperatura integrada
  • Funcionamiento a intervalos, temporizador y función de bloqueo
  • Circuito de seguridad ajustable
Clase de protección IP según DIN EN 60529: IP 40
Información para pedidos: Se suministra sin accesorios; hay una amplia gama de accesorios disponibles para pedirlos por separado.
Utilice su UserId y contraseña para ver su precio y disponibilidad.
  Recordar mi usuario en este ordenador
PEDIDO
Abrir todos / Contraer todo
We are currently unable to calculate your contract price for this item. List price is being displayed temporarily. When your order is processed, you will be invoiced at your contract price even though list price is displayed now
Descripción Env Núm. Catálogo VWR Cantidad
Agitador de varilla VOS 40 digital, enchufe UE 1 441-0302
Agitador de varilla VOS 60 control, enchufe UE 1 441-0305
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generar página de catálogo en PDF
ESPECIFICACIONES
Modelo VOS 40 digital VOS 60 control
Capacidad máx. de agitación H₂O (l) 25 40
Viscosidad máx. (mPas) 40000 50000
Intervalo de velocidad (min-1) 0/30 - 2000
Par máx. en la mordaza (Ncm) 40 60
Rango del portabrocas (mm) 0,5 - 10
Potencia, entrada/salida del motor (W) 112/87 168/131
Ancho × Fondo × Alto (mm) 86×208×248 86×230×267
Peso (kg) 4,4 4,7
ACCESORIOS
Abrir todos / Contraer todo
Accessories
Tipo Descripción para equipo Para Ø agitador Ø mango Largo de mango Revoluciones máx. Env Núm. Catálogo VWR Cantidad
- Agitador de hélice, de 4 palas - - 50 mm 8 mm 350 mm 2000 min-1 1 441-2901
- Temperature sensor, coated - - - - - - 1 441-0344
- Keyless chuck - - - - - - 1 441-0343
- Cable de prolongación, 1 m de longitud, para la separación espacial de la carcasa y el sensor - - - - - - 1 620-8104
- Soporte de pie plano, 200×316 mm, barra de hierro de 16 mm de Ø y 560 mm de altura - - - - - - 1 431-1047
- Protector del eje de agitación - - - - - - 1 441-2999
- Soporte tensor para recipientes de seguridad, trípode de Ø 25 - 36 mm, recipiente de Ø 40 - 300 mm - - - - - - 1 431-2944
- Soporte en H, 460×420 mm, varilla de 34 mm Ø y 1.010 mm de alto - - - - - - 1 431-9114
- Trípode telescópico neumático, 460×420 mm, barra de hierro de 34 mm de Ø y 620 - 1010 mm de altura - - - - - - 1 431-2912
- Sensor recubierto de vidrio para usar con los termómetros de contacto ETS-D5 y VT-5 - - - - - - 1 442-0316
- Sensor de acero inoxidable de repuesto para el uso con ETS-D5 - - - - - - 1 442-0252
- Acoplamiento flexible - - - - - - 1 441-9213
Abrazadera RH 3 Abrazadera flexible para recipientes, trípode de Ø 8 - 16 mm, recipiente de Ø 40 - 300 mm T 18 basic / T 25 digital T 18 basic y T 25 digital - - - - 1 431-2943
Manguito en cruz R 182 Pinza en cruz, 6 - 16 mm Ø soporto, extensión de los brazos de 6 - 16 mm Ø T 18 basic / T 25 digital T 18 basic y T 25 digital - - - - 1 431-2923
Soporte de placas R 1826, placa 200x316 mm, varilla 800 mm Soporte de pie plano, 200×316 mm, barra de hierro de 16 mm de Ø y 800 mm de altura T 18 basic / T 25 digital T 18 basic y T 25 digital - - - - 1 431-2901
Soporte de placas R 1827 Soporte de pie plano, 200×316 mm, barra de hierro de 16 mm de Ø y 1000 mm de altura T 18 basic / T 25 digital T 18 basic y T 25 digital - - - - 1 441-2129
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generar página de catálogo en PDF
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicar núm. de lote (campo obligatorio). Introduzca 'x' si lo desconoce para productos VWR Chemicals
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
O
Revise y compare las alternativas
Disponemos de alternativas con las que puede ahorrar hasta  por producto unitario.  Para comparar detalles de los productos, seleccione hasta 3 alternativas y haga clic en comparar seleccionados. Para añadir productos a su cesta, introduzca la cantidad y haga clic en Añadir a la cesta.
Producto Original:
Descripción Numero del catalogo Disponibilidad Unidad Su precio Precio Por Uds.