¿Quiere conectarse de nuevo?
Water sampling bottles
Proveedor: VWR Collection
PET, virgin food grade with PP caps.
  • Irradiated - sterile
  • Different coloured caps for easy indentification of test
  • Tamper-evident strip to ensure sampling integrity
  • Full traceability, batch number and individual bottle number on each label
  • Fully recyclable
  • Cap diameter: 32 mm
Lightweight, durable bottles. Tamper-evident screw caps designed to shield neck from contamination. Choice of dosed and undosed bottles. Square bottles for better storage with limited space.
Blue cap: For natural non chlorinated water without sodium thiosulphate
Red cap: For chlorinated water dosed with 20 mg/l sodium thiosulphate
White cap: For chlorinated water dosed with 120 mg/l sodium thiosulphate
Utilice su UserId y contraseña para ver su precio y disponibilidad.
  Recordar mi usuario en este ordenador
PEDIDO
Abrir todos / Contraer todo
We are currently unable to calculate your contract price for this item. List price is being displayed temporarily. When your order is processed, you will be invoiced at your contract price even though list price is displayed now
Capacidad Dosis An×F×Al Color de tapa Presentación Env Núm. Catálogo VWR Cantidad
500 ml Sin tiosulfato 70×70×192 mm azul Individually wrapped 100 331-0286
500 ml Sin tiosulfato 70×70×192 mm azul Bulk 108 331-0278
500 ml Tiosulfato sódico (20 mg/litro) 70×70×192 mm rojo Individually wrapped 100 331-0287
500 ml Tiosulfato sódico (20 mg/litro) 70×70×192 mm rojo Bulk 108 331-0280
500 ml Tiosulfato sódico (120 mg/litro) 70×70×192 mm blanco Individually wrapped 100 331-0288
500 ml Tiosulfato sódico (120 mg/litro) 70×70×192 mm blanco Bulk 108 331-0282
1000 ml Sin tiosulfato 89×89×222 mm azul Bulk 70 331-0279
1000 ml Tiosulfato sódico (20 mg/litro) 89×89×222 mm rojo Bulk 70 331-0281
1000 ml Tiosulfato sódico (120 mg/litro) 89×89×222 mm blanco Bulk 70 331-0283
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generar página de catálogo en PDF
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicar núm. de lote (campo obligatorio). Introduzca 'x' si lo desconoce para productos VWR Chemicals
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
O
Revise y compare las alternativas
Disponemos de alternativas con las que puede ahorrar hasta  por producto unitario.  Para comparar detalles de los productos, seleccione hasta 3 alternativas y haga clic en comparar seleccionados. Para añadir productos a su cesta, introduzca la cantidad y haga clic en Añadir a la cesta.
Producto Original:
Descripción Numero del catalogo Disponibilidad Unidad Su precio Precio Por Uds.