¿Quiere conectarse de nuevo?
Frascos, boca ancha, con tapón de rosca, serie 303
Proveedor: KAUTEX TEXTRON
LDPE, translúcido
Frascos adecuados para toma de muestras, conservación o transporte. Idóneos para líquidos, medios pastosos y material granulado. Boca ancha que facilita el llenado y la limpieza. Sin graduación.
  • Buena resistencia química
  • Herméticos, resistentes y versátiles
  • Fisiológicamente inocuos; adecuados para el envasado y almacenamiento de alimentos
Utilice su UserId y contraseña para ver su precio y disponibilidad.
  Recordar mi usuario en este ordenador
PEDIDO
Abrir todos / Contraer todo
We are currently unable to calculate your contract price for this item. List price is being displayed temporarily. When your order is processed, you will be invoiced at your contract price even though list price is displayed now
Capacidad Rosca Ø ext. Altura Env Núm. Catálogo VWR Cantidad
50 ml 32 mm 39,0 mm 76,0 mm 50 215-9034
100 ml 32 mm 48,0 mm 93,5 mm 20 215-9035
200 ml 40 mm 59,0 mm 114,0 mm 10 215-9036
250 ml 40 mm 64,0 mm 120,0 mm 10 215-9037
300 ml 40 mm 67,5 mm 128,0 mm 10 215-9038
500 ml 50 mm 77,0 mm 154,0 mm 10 215-9039
750 ml 50 mm 88,0 mm 173,0 mm 5 215-9040
1000 ml 65 mm 95,0 mm 205,0 mm 4 215-9041
1500 ml 65 mm 108,0 mm 226,0 mm 4 215-9042
2000 ml 65 mm 120,0 mm 247,0 mm 1 215-3113
Tapones de rosca de repuesto
Rosca Para botellas Env Núm. Catálogo VWR Cantidad
32 mm 50/100 ml 1 215-0919
40 mm (303 serie)200/250/300 ml, (310 serie) 250/500 ml 1 215-3542
50 mm (303 serie) 500/750 ml, (310 serie) 1000 ml 1 215-3515
65 mm 1000/1500/2000 ml 1 215-3516
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generar página de catálogo en PDF
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicar núm. de lote (campo obligatorio). Introduzca 'x' si lo desconoce para productos VWR Chemicals
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
O
Revise y compare las alternativas
Disponemos de alternativas con las que puede ahorrar hasta  por producto unitario.  Para comparar detalles de los productos, seleccione hasta 3 alternativas y haga clic en comparar seleccionados. Para añadir productos a su cesta, introduzca la cantidad y haga clic en Añadir a la cesta.
Producto Original:
Descripción Numero del catalogo Disponibilidad Unidad Su precio Precio Por Uds.