¿Quiere conectarse de nuevo?
Glass beakers, low form, Super Duty
Proveedor: DURAN Group
DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear, with spout.
  • Higher mechanical stability compared with standard glass beakers due to reinforced sturdy rim
  • Even distribution of wall thickness
  • Very good chemical resistance, good thermal resistance
With easily legible graduation and labelling area. It is recommended to heat the Super Duty glass beakers slowly and evenly to prevent thermal stresses in the glass. For work at very high temperatures or with fast changes in temperature, the standard DURAN® beakers should be used, as these offer excellent resistance to temperature changes. However, mechanical stability is limited with these products in comparison with the Super Duty beakers.
With printed retrace code (batch identification); batch certificate available at www.duran-group.com
Utilice su UserId y contraseña para ver su precio y disponibilidad.
  Recordar mi usuario en este ordenador
PEDIDO
Abrir todos / Contraer todo
Capacidad Altura O.D. Env Núm. Catálogo VWR Cantidad
1000 ml 145 mm 105 mm 1 214-0207
Consiga un descuento si pide 10 o más uds. Inicie sesión para más detalles.
150 ml 80 mm 60 mm 1 214-0199
Consiga un descuento si pide 10 o más uds. Inicie sesión para más detalles.
2000 ml 185 mm 132 mm 1 214-0208
Consiga un descuento si pide 10 o más uds. Inicie sesión para más detalles.
250 ml 95 mm 70 mm 1 214-0204
Consiga un descuento si pide 10 o más uds. Inicie sesión para más detalles.
400 ml 110 mm 80 mm 1 214-0205
Consiga un descuento si pide 10 o más uds. Inicie sesión para más detalles.
5000 ml 270 mm 170 mm 1 214-0209
600 ml 125 mm 90 mm 1 214-0206
Consiga un descuento si pide 10 o más uds. Inicie sesión para más detalles.
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generar página de catálogo en PDF
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicar núm. de lote (campo obligatorio). Introduzca 'x' si lo desconoce para productos VWR Chemicals
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
O
Revise y compare las alternativas
Disponemos de alternativas con las que puede ahorrar hasta  por producto unitario.  Para comparar detalles de los productos, seleccione hasta 3 alternativas y haga clic en comparar seleccionados. Para añadir productos a su cesta, introduzca la cantidad y haga clic en Añadir a la cesta.
Producto Original:
Descripción Numero del catalogo Disponibilidad Unidad Su precio Precio Por Uds.