¿Quiere conectarse de nuevo?
Vasos de precipitado, de forma baja
Proveedor: VWR Collection
Acero inoxidable 18/8, resistente a la corrosión
Gama completa de vasos de precipitado metálicos para una gran variedad de aplicaciones en el laboratorio. Para uso con materiales corrosivos. Disponibles con reborde o con pico y con o sin asa.
  • Sólidos y duraderos
  • Excelente resistencia térmica
  • Acabado suave que facilita y agiliza la limpieza
Utilice su UserId y contraseña para ver su precio y disponibilidad.
  Recordar mi usuario en este ordenador
PEDIDO
Abrir todos / Contraer todo
We are currently unable to calculate your contract price for this item. List price is being displayed temporarily. When your order is processed, you will be invoiced at your contract price even though list price is displayed now
Con reborde
Capacidad Altura O.D. Env Núm. Catálogo VWR Cantidad
100 ml 60 mm 50 mm 1 213-0278
250 ml 80 mm 65 mm 1 213-0279
500 ml 110 mm 80 mm 1 213-0280
1000 ml 130 mm 100 mm 1 213-0281
2000 ml 180 mm 120 mm 1 213-0282
3000 ml 180 mm 150 mm 1 213-0283
5000 ml 210 mm 180 mm 1 213-0284
Con reborde y pico
Capacidad Altura O.D. Env Núm. Catálogo VWR Cantidad
100 ml 60 mm 50 mm 1 213-0292
250 ml 80 mm 65 mm 1 213-0293
500 ml 110 mm 80 mm 1 213-0294
1000 ml 130 mm 100 mm 1 213-0295
2000 ml 180 mm 120 mm 1 213-0296
3000 ml 180 mm 150 mm 1 213-0297
5000 ml 210 mm 180 mm 1 213-0298
Con reborde y asa
Capacidad Altura O.D. Env Núm. Catálogo VWR Cantidad
100 ml 60 mm 50 mm 1 213-0285
250 ml 80 mm 65 mm 1 213-0286
500 ml 110 mm 80 mm 1 213-0287
1000 ml 130 mm 100 mm 1 213-0288
2000 ml 180 mm 120 mm 1 213-0289
3000 ml 180 mm 150 mm 1 213-0290
5000 ml 210 mm 180 mm 1 213-0291
Con reborde, pico y asa
Capacidad Altura O.D. Env Núm. Catálogo VWR Cantidad
100 ml 60 mm 50 mm 1 213-0299
250 ml 80 mm 65 mm 1 213-0300
500 ml 110 mm 80 mm 1 213-0301
1000 ml 130 mm 100 mm 1 213-0302
2000 ml 180 mm 120 mm 1 213-0303
3000 ml 180 mm 150 mm 1 213-0304
5000 ml 210 mm 180 mm 1 213-0305
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generar página de catálogo en PDF
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicar núm. de lote (campo obligatorio). Introduzca 'x' si lo desconoce para productos VWR Chemicals
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
O
Revise y compare las alternativas
Disponemos de alternativas con las que puede ahorrar hasta  por producto unitario.  Para comparar detalles de los productos, seleccione hasta 3 alternativas y haga clic en comparar seleccionados. Para añadir productos a su cesta, introduzca la cantidad y haga clic en Añadir a la cesta.
Producto Original:
Descripción Numero del catalogo Disponibilidad Unidad Su precio Precio Por Uds.