¿Quiere conectarse de nuevo?
Puntas con filtro
Proveedor: VWR Collection
Todas las puntas están hechas de polipropileno virgen puro 100% de calidad médica. Podrá utilizar estas puntas, fabricadas en moldes de la máxima calidad, siempre que su trabajo exija estándares más elevados. Los productos esterilizados se someten a pruebas de contaminación por endotoxinas (pirógeno) para obtener el certificado U.S.P. Las resinas se someten a pruebas previas en busca de contaminación por metales. Los certificados se archivan por número de lote para todos los resultados de las pruebas.
  • Un precinto más amplio garantiza que las puntas se sellen fácilmente y de manera constante; de este modo se evita que haya fugas en las pipetas viejas o en las nuevas
  • Garantía de ausencia de ADN detectable, DNasa/RNasa, endotoxinas y metales pesados
Utilice su UserId y contraseña para ver su precio y disponibilidad.
  Recordar mi usuario en este ordenador
PEDIDO
Abrir todos / Contraer todo
A granel
Forma de punta Volumen Estéril Longitud Compatibilidad Presentación Env Núm. Catálogo VWR Cantidad
UltraFine™, ampliada 0,1 - 10 µl - 38,10 mm AF1 Suelto en bolsa 1.000 732-0565
UltraFine™, graduada 0,1 - 10 µl - 31,42 mm AF1 Suelto en bolsa 1.000 732-0561
Bevel Point™, graduada 0,5 - 10 µl - 44,83 mm AF2 Suelto en bolsa 1.000 732-0517
Bevel Point™ 1 - 40 µl - 49,66 mm AF3 Suelto en bolsa 1.000 732-0526
Bevel Point™ 1 - 50 µl - 49,66 mm AF4 Suelto en bolsa 1.000 732-0567
Bevel Point™ 1 - 100 µl - 49,66 mm AF5 Suelto en bolsa 1.000 732-0521
Bevel Point™ 1 - 160 µl - 49,66 mm AF6 Suelto en bolsa 1.000 732-0571
Bevel Point™, orificio ancho 1 - 200 µl - 49,66 mm AF7 Suelto en bolsa 1.000 732-0558
UltraFine™ 1 - 200 µl - 52,07 mm AF7 Suelto en bolsa 1.000 732-0539
Bevel Point™ 1 - 300 µl - 52,07 mm AF8 Suelto en bolsa 1.000 732-0535
UltraFine™ 100 - 1000 µl - 88,90 mm AF9 Suelto en bolsa 1.000 732-0532
En gradilla
Forma de punta Volumen Estéril Longitud Compatibilidad Presentación Env Núm. Catálogo VWR Cantidad
UltraFine™, ampliada 0,1 - 10 µl - 38,10 mm AF1 Rack de 96 960 732-0542
UltraFine™, graduada 0,1 - 10 µl - 31,42 mm AF1 Rack de 96 1.152 732-0515
Bevel Point™, graduada 0,5 - 10 µl - 44,83 mm AF2 Rack de 96 960 732-0518
Bevel Point™ 1 - 40 µl - 49,66 mm AF3 Rack de 96 960 732-0527
Bevel Point™ 1 - 50 µl - 49,66 mm AF4 Rack de 96 960 732-0568
Bevel Point™ 1 - 100 µl - 49,66 mm AF5 Rack de 96 960 732-0522
Bevel Point™ 1 - 160 µl - 49,66 mm AF6 Rack de 96 960 732-0529
Bevel Point™, orificio ancho 1 - 200 µl - 49,66 mm AF7 Rack de 96 960 732-0559
UltraFine™ 1 - 200 µl - 52,07 mm AF7 Rack de 96 960 732-0540
Bevel Point™ 1 - 300 µl - 52,07 mm AF8 Rack de 96 960 732-0536
Rainin® LTS™ style, low retention 1 - 300 µl - 61 mm AF8 10 racks, 96 each 960 732-2896
UltraFine™ 100 - 1000 µl - 88,90 mm AF9 Rack de 96 576 732-0533
En gradilla, estéril
Forma de punta Volumen Estéril Longitud Compatibilidad Presentación Env Núm. Catálogo VWR Cantidad
UltraFine™, ampliada 0,1 - 10 µl + 38,10 mm AF1 Rack de 96 960 732-0543
UltraFine™, graduada 0,1 - 10 µl + 31,42 mm AF1 Rack de 96 1.152 732-0516
Rainin® LTS™ style 0,1 - 20 µl + 48,26 mm AF13 Rack de 96 960 732-0799
Micro 0,1 - 30 µl + 38,10 mm AF1 Rack de 96 960 732-1100
Bevel Point™, graduada 0,5 - 10 µl + 44,83 mm AF2 Rack de 96 960 732-0519
UltraFine™, graduada 0,5 - 10 µl + 49,66 mm AF16 Rack de 96 960 732-1101
Bevel Point™ 1 - 40 µl + 49,66 mm AF3 Rack de 96 960 732-0528
Bevel Point™ 1 - 40 µl + 49,66 mm AF3 Rack de 192 960 732-0525
Bevel Point™ 1 - 50 µl + 49,66 mm AF4 Rack de 96 960 732-0520
UltraFine™, FlexTop™, graduada 1 - 50 µl + 49,66 mm AF4 Rack de 96 960 732-1105
Estándar 1 - 100 µl + 49,66 mm AF5 Rack de 96 960 732-1103
Bevel Point™, graduada 1 - 100 µl + 49,66 mm AF5 Rack de 96 960 732-1102
UltraFine™, ampliada 1 - 100 µl + 83,82 mm AF5 Rack de 96 576 732-1107
Bevel Point™ 1 - 100 µl + 49,66 mm AF5 Rack de 96 960 732-0523
Bevel Point™ 1 - 160 µl + 49,66 mm AF6 Rack de 192 960 732-0573
Bevel Point™ 1 - 160 µl + 49,66 mm AF6 Rack de 96 960 732-0530
Rainin® LTS™ style 1 - 200 µl + 51,31 mm AF11 Rack de 96 960 732-0800
UltraFine™ 1 - 200 µl + 52,07 mm AF7 Rack de 96 960 732-0541
UltraFine™, ampliada 1 - 200 µl + 83,82 mm AF7 Rack de 96 576 732-0610
Bevel Point™, orificio ancho 1 - 200 µl + 49,66 mm AF7 Rack de 96 960 732-0544
Bevel Point™ 1 - 300 µl + 52,07 mm AF8 Rack de 96 960 732-0537
Rainin® LTS™ style, low retention 1 - 300 µl + 61 mm AF8 10 racks, 96 each 960 732-2898
UltraFine™, ampliada 1 - 300 µl + 71,12 mm AF8 Rack de 96 576 732-0611
Rainin® LTS™ style 100 - 1000 µl + 88,90 mm AF12 Rack de 96 576 732-0801
UltraFine™, FlexTop™ 100 - 1000 µl + 75,95 mm AF9 Rack de 96 576 732-1106
UltraFine™ 100 - 1000 µl + 88,90 mm AF9 Rack de 96 576 732-0534
Orificio ancho 100 - 1000 µl + 88,90 mm AF9 6 gradillas, 96 cada una 576 613-0752
Barrera para aerosoles 100 - 1200 µl + 88,90 mm K 6 gradillas, 96 cada una 576 613-0753
Sartorius® type 1250 µl + 88,90 mm - 6 racks, 96 each 576 732-2894
Pak Rak™ refill
Forma de punta Volumen Estéril Compatibilidad Presentación Env Núm. Catálogo VWR Cantidad
UltraFine™, graduada 0,1 - 10 µl - AF1 Sistema de recarga 864 732-0563
Repuesto para Pak Rak™ Express
Forma de punta Volumen Estéril Compatibilidad Presentación Env Núm. Catálogo VWR Cantidad
UltraFine™, graduada 0,1 - 10 µl - AF1 Pak Rak™ , relleno rápido 864 732-0564
Envase individual, esterilizado
Forma de punta Volumen Estéril Longitud Compatibilidad Presentación Env Núm. Catálogo VWR Cantidad
UltraFine™, ampliada 0,1 - 10 µl + 38,10 mm AF1 Individual 200 732-0566
UltraFine™, graduada 0,1 - 10 µl + 31,42 mm AF1 Individual 200 732-0562
Bevel Point™ 1 - 40 µl + 49,66 mm AF3 Individual 200 732-0524
Bevel Point™ 1 - 50 µl + 49,66 mm AF4 Individual 200 732-0569
Bevel Point™ 1 - 100 µl + 49,66 mm AF5 Individual 200 732-0570
Bevel Point™ 1 - 160 µl + 49,66 mm AF6 Individual 200 732-0572
Bevel Point™, orificio ancho 1 - 200 µl + 49,66 mm AF7 Individual 200 732-0560
UltraFine™ 1 - 200 µl + 52,07 mm AF7 Individual 200 732-0538
Bevel Point™ 1 - 300 µl + 52,07 mm AF8 Individual 200 732-0574
UltraFine™ 100 - 1000 µl + 88,90 mm AF9 Individual 200 732-0531
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generar página de catálogo en PDF
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicar núm. de lote (campo obligatorio). Introduzca 'x' si lo desconoce para productos VWR Chemicals
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
O
Revise y compare las alternativas
Disponemos de alternativas con las que puede ahorrar hasta  por producto unitario.  Para comparar detalles de los productos, seleccione hasta 3 alternativas y haga clic en comparar seleccionados. Para añadir productos a su cesta, introduzca la cantidad y haga clic en Añadir a la cesta.
Producto Original:
Descripción Numero del catalogo Disponibilidad Unidad Su precio Precio Por Uds.