¿Quiere conectarse de nuevo?
LED illuminated table magnifier, VisoLux+
Proveedor: Eschenbach
This magnifier offers bright and glare-free illumination provided by two SMD LEDs. An integrated preselectable orange filter can be used for a warm colour temperature.
  • Automatic light off after 30 minutes
  • Meniscus/aspheric lens for a larger viewing distance
  • Cera-tec® anti-scratch hard coating: Reliability, comfort and relaxed vision
Delivery information: Supplied with a hard foam case and three AA batteries.
Utilice su UserId y contraseña para ver su precio y disponibilidad.
  Recordar mi usuario en este ordenador
PEDIDO
Abrir todos / Contraer todo
Aumento l×p Env Núm. Catálogo VWR Cantidad
100×75 mm 1 630-2181
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generar página de catálogo en PDF
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicar núm. de lote (campo obligatorio). Introduzca 'x' si lo desconoce para productos VWR Chemicals
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
O
Revise y compare las alternativas
Disponemos de alternativas con las que puede ahorrar hasta  por producto unitario.  Para comparar detalles de los productos, seleccione hasta 3 alternativas y haga clic en comparar seleccionados. Para añadir productos a su cesta, introduzca la cantidad y haga clic en Añadir a la cesta.
Producto Original:
Descripción Numero del catalogo Disponibilidad Unidad Su precio Precio Por Uds.