¿Quiere conectarse de nuevo?
Termobloques digitales, con bloques intercambiables QBD y QBH
Proveedor: Grant
Termobloques digitales compactos con modelos diferentes para 1 o 2 o 4 bloques intercambiables. Tienen una pantalla LED para temperatura y una interfaz sencilla que permite una configuración rápida y precisa. Alarmas de temperatura alta y baja ajustables con una precisión de 0,5 °C. Los calentadores tienen una pared de enfriamiento fabricada en  aluminio y plástico resistente a productos químicos, con un perfil bajo y un frontal inclinado que facilita el uso. Ajuste de compensación de temperatura de trabajo de gran exactitud  y resolución en pantalla de 0,1 °C.
  • Los modelos QBD tienen un rango de temperatura de trabajo desde temperatura ambiente +5 a 130 °C, y el modelo QBH alcanza una temperatura máxima de 200 °C
  • Temporizador con alarma sonora, programable desde 1 minuto a 72 horas
  • Recalibración de dos puntos para sondas internas y externas
  • La estabilidad y uniformidad de la temperatura a 37 °C es ±0,1 °C dentro del bloque y ±0,2 °C entre los diferentes bloques
  • Fusible térmico para protección frente al sobrecalentamiento
Nota: El valor de estabilidad de temperatura mostrada anteriormente es a 37ºC
* RT = Ambiente
**Bloques intercambiables para QBA2, QBD4, QBH2 y QBD2
Información de suministro: se suministra con herramienta de extracción de bloques. La sonda externa PT 1000 que permite el control de temperatura en la muestra o en el bloque se debe solicitar por separado. Los bloques se deben solicitar por separado.
Utilice su UserId y contraseña para ver su precio y disponibilidad.
  Recordar mi usuario en este ordenador
PEDIDO
Abrir todos / Contraer todo
Tipo Número de bloque Rango de temp. Temp.-Const. Salida de calor An×F×Al Peso Env Núm. Catálogo VWR Cantidad
QBD1 1 RT* +5...130 °C ±0,1 °C 0,15 kW 200×230×100 mm 2,5 kg 1 460-0270
QBD2, 2 RT* +5...130 °C ±0,1 °C 0,3 kW 200×280×100 mm 3 kg 1 460-0271
QBD4 4 RT* +5...130 °C ±0,1 °C 0,6 kW 200×380×100 mm 4 kg 1 460-0079
QBH2 2 RT* +5...200 °C ±0,1 °C 0,3 kW 200×280×100 mm 3 kg 1 460-0272
Interchangeable blocks
Descripción Para Núm. de orificios Profundidad An×F×Al Env Núm. Catálogo VWR Cantidad
Bloque sin orificio - - - mm 140×50×63 mm 1 460-8510
Bloque intercambiable Tubos de 10 mm Ø 24 50 mm 140×50×63 mm 1 460-8511
Bloque intercambiable Tubos de 12 mm Ø 24 50 mm 140×50×63 mm 1 460-8512
Bloque intercambiable Tubos de 13 mm Ø 12 50 mm 140×50×63 mm 1 460-8211
Bloque intercambiable Tubos de 16 mm Ø 12 50 mm 140×50×63 mm 1 460-8513
Single block 15 ml Falcon tubes 10 75 mm 140×50×63 mm 1 460-0182
Bloque intercambiable Tubos de 18 mm Ø 12 50 mm 140×50×63 mm 1 460-8514
Bloque intercambiable Tubos de 24 mm Ø + frascos universales 5 50 mm 140×50×63 mm 1 460-8515
Bloque intercambiable Tubo de 50 ml 4 50 mm 140×50×63 mm 1 460-8212
Bloque intercambiable Tubos de 0,5 ml 24 30 mm 140×50×63 mm 1 460-8516
Bloque intercambiable Tubos de 1,5 ml 24 35 mm 140×50×63 mm 1 460-8517
Bloque intercambiable Tubos de 2,0 ml 24 35 mm 140×50×63 mm 1 460-8123
Bloque intercambiable Microplacas** - - mm 140×100×75 mm 1 460-0084
Bloque intercambiable 0,2 ml PCR, tiras, placas** 96 14 mm 140×100×75 mm 1 460-0085
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generar página de catálogo en PDF
ACCESORIOS
Abrir todos / Contraer todo
Accessories
Descripción Env Para Núm. Catálogo VWR Cantidad
Sonda de temperatura PT 1000 1 QBD1, QBD2, QBD4, QBH2 460-0093
Cubierta 1 QBA1, QBD1 460-0094
Cubierta 1 QBA2, QBD2, QBH2 460-0095
Cubierta 1 QBD4 460-0096
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generar página de catálogo en PDF
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicar núm. de lote (campo obligatorio). Introduzca 'x' si lo desconoce para productos VWR Chemicals
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
O
Revise y compare las alternativas
Disponemos de alternativas con las que puede ahorrar hasta  por producto unitario.  Para comparar detalles de los productos, seleccione hasta 3 alternativas y haga clic en comparar seleccionados. Para añadir productos a su cesta, introduzca la cantidad y haga clic en Añadir a la cesta.
Producto Original:
Descripción Numero del catalogo Disponibilidad Unidad Su precio Precio Por Uds.