¿Quiere conectarse de nuevo?
Soluciones tampón, 20 °C AVS TITRINORM®
Proveedor: VWR Chemicals
  • Soluciones preparadas a partir de reactivos AnalaR® NORMAPUR® para análisis
  • Valor analítico real en la etiqueta a una precisión de ±0,02 unidades de pH (pH 1-10) (±0,05 para tampón de pH 12,00)
  • Trazables a SRM según NIST
  • Número de lote y fecha de envasado para garantizar la trazabilidad
  • Certificado de análisis disponible en www.vwr.com
Información para pedidos: Si se necesitan volúmenes grandes significativos, póngase en contacto con la oficina de ventas de VWR para recibir una oferta personalizada.
Analizados por un laboratorio de control acreditado independiente ISO EN 17025
Si desea información completa sobre los datos de salud y seguridad, consulte la página web www.vwr.com.
Envase:* Botella de plástico de 5 litros
** Bolsa en caja de 5 litros
*** Botellas dosificadoras de 1 litro
Utilice su UserId y contraseña para ver su precio y disponibilidad.
  Recordar mi usuario en este ordenador
PEDIDO
Abrir todos / Contraer todo
Soluciones tampón en botella
Valor de pH Precisión pH Tipo de buffer pH Temperatura de referencia Tipo de env. Env Núm. Catálogo VWR Cantidad
1,00 ±0,02 Glycine 20 °C Botella de plástico 1 l 32031.297
Consiga un descuento si pide 6 o más uds. Inicie sesión para más detalles.
2,00 ±0,02 Citrate 20 °C Botella de plástico 500 ml 32032.260
Consiga un descuento si pide 6 o más uds. Inicie sesión para más detalles.
2,00 ±0,02 Citrate 20 °C Botella de plástico 1 l 32032.291
Consiga un descuento si pide 6 o más uds. Inicie sesión para más detalles.
3,00 ±0,02 Citrate 20 °C Botella de plástico 1 l 32033.294
Consiga un descuento si pide 6 o más uds. Inicie sesión para más detalles.
3,00 ±0,02 Citrate 20 °C Bolsa de plástico en caja de cartón 5 l 32033.374
4,00 ±0,02 Phthalate 20 °C Botella de plástico 500 ml 32095.264
Consiga un descuento si pide 6 o más uds. Inicie sesión para más detalles.
4,00 ±0,02 Phthalate 20 °C Botella de plástico 1 l 32095.297
Consiga un descuento si pide 6 o más uds. Inicie sesión para más detalles.
4,00* ±0,02 Phthalate 20 °C Botella de plástico 5 l 32095.366
Consiga un descuento si pide 4 o más uds. Inicie sesión para más detalles.
4,00** ±0,02 Phthalate 20 °C Bolsa de plástico en caja de cartón 5 l 32095.377
4,00 (color rojo) ±0,02 Phthalate 20 °C Botella de plástico 500 ml 32044.268
Consiga un descuento si pide 6 o más uds. Inicie sesión para más detalles.
4,00 (color rojo)*** ±0,02 Phthalate 20 °C Botellas dosificadoras de plástico 1 l 32044.290
4,00 (color rojo) ±0,02 Phthalate 20 °C Botella de plástico 1 l 32044.292
Consiga un descuento si pide 6 o más uds. Inicie sesión para más detalles.
4,00 (color rojo)** ±0,02 Phthalate 20 °C Bolsa de plástico en caja de cartón 5 l 32044.372
4,00 (color rojo)** ±0,02 Phthalate 20 °C Bolsa en caja (Cubitainer) 10 l 32044.418
4,66 ±0,02 Acetate 20 °C Botella de plástico 500 ml 98192.260
Consiga un descuento si pide 6 o más uds. Inicie sesión para más detalles.
4,66 ±0,02 Acetate 20 °C Botella de plástico 1 l 98192.290
Consiga un descuento si pide 6 o más uds. Inicie sesión para más detalles.
5,00 ±0,02 Citrate 20 °C Botella de plástico 1 l 32035.291
Consiga un descuento si pide 6 o más uds. Inicie sesión para más detalles.
6,00 ±0,02 Citrate 20 °C Botella de plástico 1 l 32036.294
Consiga un descuento si pide 6 o más uds. Inicie sesión para más detalles.
6,88 ±0,02 Phosphate 20 °C Botella de plástico 500 ml 83601.260
Consiga un descuento si pide 6 o más uds. Inicie sesión para más detalles.
6,88 ±0,02 Phosphate 20 °C Botella de plástico 1 l 83601.290
Consiga un descuento si pide 6 o más uds. Inicie sesión para más detalles.
7,00 ±0,02 Phosphate 20 °C Botella de plástico 500 ml 32096.267
Consiga un descuento si pide 6 o más uds. Inicie sesión para más detalles.
7,00 ±0,02 Phosphate 20 °C Botella de plástico 1 l 32096.291
Consiga un descuento si pide 6 o más uds. Inicie sesión para más detalles.
7,00* ±0,02 Phosphate 20 °C Botella de plástico 5 l 32096.360
Consiga un descuento si pide 4 o más uds. Inicie sesión para más detalles.
7,00** ±0,02 Phosphate 20 °C Bolsa de plástico en caja de cartón 5 l 32096.371
7,00 ±0,02 Phosphate 20 °C Bolsa de plástico en caja de cartón 10 l 32096.400
7,00 (color verde) ±0,02 Phthalate-phosphate 20 °C Botella de plástico 500 ml 32045.262
Consiga un descuento si pide 6 o más uds. Inicie sesión para más detalles.
7,00 (color verde)*** ±0,02 Phthalate-phosphate 20 °C Botellas dosificadoras de plástico 1 l 32045.290
7,00 (color verde) ±0,02 Phthalate-phosphate 20 °C Botella de plástico 1 l 32045.295
Consiga un descuento si pide 6 o más uds. Inicie sesión para más detalles.
7,00 (color verde) ±0,02 Phthalate-phosphate 20 °C Bolsa de plástico en caja de cartón 5 l 32045.375
7,00 (color verde) ±0,02 Phthalate-phosphate 20 °C Bolsa en caja (Cubitainer) 10 l 32045.412
8,00 ±0,02 Borate 20 °C Botella de plástico 1 l 32038.291
Consiga un descuento si pide 6 o más uds. Inicie sesión para más detalles.
9,00 ±0,02 Borate 20 °C Botella de plástico 500 ml 32039.261
Consiga un descuento si pide 6 o más uds. Inicie sesión para más detalles.
9,00 ±0,02 Borate 20 °C Botella de plástico 1 l 32039.294
Consiga un descuento si pide 6 o más uds. Inicie sesión para más detalles.
9,00 ±0,02 Borate 20 °C Bolsa de plástico en caja de cartón 5 l 32039.374
9,00 (color azul) ±0,02 Borate 20 °C Botella de plástico 500 ml 32046.265
Consiga un descuento si pide 6 o más uds. Inicie sesión para más detalles.
9,00 (color azul)*** ±0,02 Borate 20 °C Botellas dosificadoras de plástico 1 l 32046.290
9,00 (color azul) ±0,02 Borate 20 °C Botella de plástico 1 l 32046.298
Consiga un descuento si pide 6 o más uds. Inicie sesión para más detalles.
9,00 (color azul) ±0,02 Borate 20 °C Bolsa de plástico en caja de cartón 5 l 32046.378
9,22 ±0,02 Borate 20 °C Botella de plástico 500 ml 32097.261
Consiga un descuento si pide 6 o más uds. Inicie sesión para más detalles.
9,22 ±0,02 Borate 20 °C Botella de plástico 1 l 32097.290
Consiga un descuento si pide 6 o más uds. Inicie sesión para más detalles.
10,00 ±0,02 Borate 20 °C Botella de plástico 500 ml 32040.260
10,00 ±0,02 Borate 20 °C Botella de plástico 1 l 32040.298
Consiga un descuento si pide 6 o más uds. Inicie sesión para más detalles.
10,00 ±0,02 Borate 20 °C Bolsa de plástico en caja de cartón 5 l 32040.378
10,00 (dureza total en agua) ±0,05 Ammonia 20 °C Botella de plástico 500 ml 98213.260
Consiga un descuento si pide 6 o más uds. Inicie sesión para más detalles.
10,00 (amarillo) ±0,02 Borate 20 °C Botella de plástico 500 ml 85680.260
10,00 (amarillo) ±0,02 Borate 20 °C Botella de plástico 1 l 85680.290
10,00 (amarillo) ±0,02 Borate 20 °C Botella de plástico 1 l 85680.295
11,00 ±0,05 Phosphate 20 °C Botella de plástico 1 l 32041.292
Consiga un descuento si pide 6 o más uds. Inicie sesión para más detalles.
12,00 ±0,05 Phosphate 20 °C Botella de plástico 1 l 32042.295
Consiga un descuento si pide 6 o más uds. Inicie sesión para más detalles.
Set de soluciones tampón
Valor de pH Color Temperatura de referencia Tipo de env. Env Núm. Catálogo VWR Cantidad
10,00/7,00/4,00 azul/green/rojo 20 °C Botella de plástico (3×100 ml) 1 83610.600
10,00/7,00/4,00 azul/green/rojo 20 °C Botella de plástico (3×250 ml) 1 83610.610
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generar página de catálogo en PDF
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicar núm. de lote (campo obligatorio). Introduzca 'x' si lo desconoce para productos VWR Chemicals
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
O
Revise y compare las alternativas
Disponemos de alternativas con las que puede ahorrar hasta  por producto unitario.  Para comparar detalles de los productos, seleccione hasta 3 alternativas y haga clic en comparar seleccionados. Para añadir productos a su cesta, introduzca la cantidad y haga clic en Añadir a la cesta.
Producto Original:
Descripción Numero del catalogo Disponibilidad Unidad Su precio Precio Por Uds.