¿Quiere conectarse de nuevo?
Gloves, Microflex® 93-843
Proveedor: Ansell
Nitrile, non sterile, powder-free, textured fingertips
These disposable and durable gloves offer an advanced barrier protection against contaminants due to their lower acceptable pinhole rates (AQL 0,65). They are ideal for use in analytical testing, food processing, glass manufacturing, laboratory applications, patient examinations, light assembly tasks and pharmaceutical manufacturing.
  • Non stick properties are built into the glove formulation to create a resistance to tape or adhesives, and to assist workers with improved efficiency and speed
  • Contain no natural rubber latex or powder to help protect wearers from skin allergies, skin irritation and dryness
  • Textured fingers ensure strong, efficient grip and excellent worker protection
  • Polymer coating assures easy donning to help protect workers in fast-paced environments
EN 455, EN 374; Cat. III; AQL 0,65
Food contact approved
Utilice su UserId y contraseña para ver su precio y disponibilidad.
  Recordar mi usuario en este ordenador
PEDIDO
Abrir todos / Contraer todo
Tamaño Color Longitud Grosor Presentación Env Núm. Catálogo VWR Cantidad
5,5 - 6 azul 245 mm 0,11 mm 100/box 100 112-4335
6,5 - 7 azul 245 mm 0,11 mm 100/box 100 112-4336
7,5 - 8 azul 245 mm 0,11 mm 100/box 100 112-4337
8,5 - 9 azul 245 mm 0,11 mm 100/box 100 112-4338
9,5 - 10 azul 245 mm 0,11 mm 100/box 100 112-4339
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generar página de catálogo en PDF
ESPECIFICACIONES
Ambidiestro/Específico para cada mano Ambidiestro
Desechable / Reutilizable Desechable
Latex/No contiene Latex No contiene Latex
Con polvo/sin polvo sin polvo
Acabado Textured fingertips
Tipo de puño Puño con reborde
Normativa EN EN 455, EN 374
Aprobados para contacto con alimentos +
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicar núm. de lote (campo obligatorio). Introduzca 'x' si lo desconoce para productos VWR Chemicals
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
O
Revise y compare las alternativas
Disponemos de alternativas con las que puede ahorrar hasta  por producto unitario.  Para comparar detalles de los productos, seleccione hasta 3 alternativas y haga clic en comparar seleccionados. Para añadir productos a su cesta, introduzca la cantidad y haga clic en Añadir a la cesta.
Producto Original:
Descripción Numero del catalogo Disponibilidad Unidad Su precio Precio Por Uds.