¿Quiere conectarse de nuevo?
Gloves, Microflex® 93-852
Proveedor: Ansell
Nitrile, non sterile, powder-free, textured finish
The distinct colour of the Microflex® 93-852 hides stains and provides a contrasting backdrop for identifying lighter coloured materials. It offers exceptional tensile strength and flexibility allowing the hands to move freely and comfortably while the fully textured design and non foaming formula delivers a firm and consistent grip. Ideal for use in analytical testing, food processing, biotechnologies, laboratory applications, light assembly tasks, maintenance, cleaning applications and pharmaceutical manufacturing.
  • Contain no natural rubber latex or powder to help protect wearers from skin allergies, skin irritation and dryness
  • Fully textured design and non foaming formula enable wearers to have a firm wet grip when handling objects
  • Chlorinated for easier donning
  • Anti-static according to EN 1149
EN 374; Cat. III; AQL 1,5
Food contact approved
Utilice su UserId y contraseña para ver su precio y disponibilidad.
  Recordar mi usuario en este ordenador
PEDIDO
Abrir todos / Contraer todo
We are currently unable to calculate your contract price for this item. List price is being displayed temporarily. When your order is processed, you will be invoiced at your contract price even though list price is displayed now
Tamaño Color Longitud Grosor Presentación Env Núm. Catálogo VWR Cantidad
5,5 - 6 negro 245 mm 0,12 mm 100/box 100 112-4330
6,5 - 7 negro 245 mm 0,12 mm 100/box 100 112-4331
7,5 - 8 negro 245 mm 0,12 mm 100/box 100 112-4332
8,5 - 9 negro 245 mm 0,12 mm 100/box 100 112-4333
9,5 - 10 negro 245 mm 0,12 mm 100/box 100 112-4334
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generar página de catálogo en PDF
ESPECIFICACIONES
Ambidiestro/Específico para cada mano Ambidiestro
Desechable / Reutilizable Desechable
Latex/No contiene Latex No contiene Latex
Con polvo/sin polvo sin polvo
Acabado Textured
Tipo de puño Puño con reborde
Normativa EN EN 374
Antiestático +
Aprobados para contacto con alimentos +
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicar núm. de lote (campo obligatorio). Introduzca 'x' si lo desconoce para productos VWR Chemicals
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
O
Revise y compare las alternativas
Disponemos de alternativas con las que puede ahorrar hasta  por producto unitario.  Para comparar detalles de los productos, seleccione hasta 3 alternativas y haga clic en comparar seleccionados. Para añadir productos a su cesta, introduzca la cantidad y haga clic en Añadir a la cesta.
Producto Original:
Descripción Numero del catalogo Disponibilidad Unidad Su precio Precio Por Uds.