Muebles de acero inoxidable para salas limpias
¡Ya disponibles en la web!
Descubra esta nueva gama amplia de mobiliario para salas limpias
El principio básico en el que se fundamenta el proceso de diseño de los elementos es el de facilitar el uso y el mantenimiento del mobiliario. En Tinman tenemos en cuenta todos los posibles aspectos del futuro uso de nuestros muebles en salas limpias con el fin de optimizar las condiciones de trabajo de cada usuario y ofrecemos el más alto nivel de calidad de uso y comodidad.
- Juntas cerradas en circuitos cerrados
- Todas las esquinas son redondeadas
- Número mínimo de juntas
- Sólidos o perforados
- Diseño modular
Descripción | Dimensiones | Material | Idoneidad para sala limpia | Referencia | Precio | Cantidad | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mesa, borde frontal redondeado, patas niveladoras ajustables, lámina doble de acero inoxidable | 600 x 600 x 750 mm | AISI 304 /2R: pulido brillante | Clase 4 conforme con ISO/Clase A conforme a GMP | 132-1347E | |||
Mesa, borde frontal redondeado, patas niveladoras ajustables, lámina doble de acero inoxidable | 800 x 600 x 750 mm | AISI 304 /2R: pulido brillante | Clase 4 conforme con ISO/Clase A conforme a GMP | 132-1348E | |||
Mesa, borde frontal redondeado, patas niveladoras ajustables, lámina doble de acero inoxidable | 1000 x 600 x 750 mm | AISI 304 /2R: pulido brillante | Clase 4 conforme con ISO/Clase A conforme a GMP | 132-1349E | |||
Mesa, borde frontal redondeado, patas niveladoras ajustables, perforación del 40%, refuerzo oculto | 600 x 600 x 900 mm | AISI 304 /2R: pulido brillante | Clase 4 conforme con ISO/Clase A conforme a GMP | 132-1350E | |||
Mesa, borde frontal redondeado, patas niveladoras ajustables, perforación del 40%, refuerzo oculto | 800 x 600 x 900 mm | AISI 304 /2R: pulido brillante | Clase 4 conforme con ISO/Clase A conforme a GMP | 132-1351E | |||
Mesa, borde frontal redondeado, patas niveladoras ajustables, perforación del 40%, refuerzo oculto | 1000 x 600 x 900 mm | AISI 304 /2R: pulido brillante | Clase 4 conforme con ISO/Clase A conforme a GMP | 132-1352E | |||
Estante, altura ajustable, almacenamiento, bordes redondeados | 766 x 400 x 1800 mm | AISI 304 /2R: pulido brillante | Clase 4 conforme con ISO/Clase A conforme a GMP | 132-1353E | |||
Estante, altura ajustable, almacenamiento, bordes redondeados | 966 x 400 x 1800 mm | AISI 304 /2R: pulido brillante | Clase 4 conforme con ISO/Clase A conforme a GMP | 132-1354E | |||
Estante, altura ajustable, almacenamiento, bordes redondeados | 1166 x 400 x 1800 mm | AISI 304 /2R: pulido brillante | Clase 4 conforme con ISO/Clase A conforme a GMP | 132-1355E | |||
Banco, con escalón, bordes redondeados, modular, lámina doble de acero inoxidable | 600 x 350 x 450 mm | AISI 304 /2R: pulido brillante | Clase 4 conforme con ISO/Clase A conforme a GMP | 132-1356E | |||
Banco, con escalón, bordes redondeados, modular, lámina doble de acero inoxidable | 800 x 350 x 450 mm | AISI 304 /2R: pulido brillante | Clase 4 conforme con ISO/Clase A conforme a GMP | 132-1357E | |||
Banco, con escalón, bordes redondeados, modular, lámina doble de acero inoxidable | 1000 x 350 x 450 mm | AISI 304 /2R: pulido brillante | Clase 4 conforme con ISO/Clase A conforme a GMP | 132-1358E | |||
Perchero, colgadores (fijos), modular con bastidor perforado | 530 x 500 x 1800 mm | AISI 304 /2R: pulido brillante | Clase 4 conforme con ISO/Clase A conforme a GMP | 132-1359E | |||
Perchero, colgadores (fijos), modular con bastidor perforado | 930 x 500 x 1800 mm | AISI 304 /2R: pulido brillante | Clase 4 conforme con ISO/Clase A conforme a GMP | 132-1360E | |||
Carro de transporte con estantes ajustables y ruedas | 990 x 525 x 1000 mm | AISI 304 /2R: pulido brillante | Clase 4 conforme con ISO/Clase A conforme a GMP | 132-1361E | |||
Carro de transporte con estantes ajustables y ruedas | 1090 x 525 x 1000 mm | AISI 304 /2R: pulido brillante | Clase 4 conforme con ISO/Clase A conforme a GMP | 132-1362E | |||
Taburete, un escalón, perforado, con peldaños y patas niveladoras | 420 x 720 x 440 mm | AISI 304 /2R: pulido brillante | Clase 4 conforme con ISO/Clase A conforme a GMP | 132-1363E | |||
Dispensador, parte superior plana, guantes desechables, salida biselada, tapa de apertura y ranuras de visualización basculantes | 204 x 211 x 590 mm | AISI 304 /2R: pulido brillante | Clase 4 conforme con ISO/Clase A conforme a GMP | 132-1364E | |||
Dispensador para gafas de seguridad montado en pared, acrílico | 300 x 200 x 400 mm | AISI 304 /2R: pulido brillante | Clase 4 conforme con ISO/Clase A conforme a GMP | 132-1365E | |||
Contenedor de residuos, bolsa de plástico, soporte y ruedas | 400 x 400 x 1000 mm | AISI 304 /2R: pulido brillante | Clase 4 conforme con ISO/Clase A conforme a GMP | 132-1366E | |||
Espejo, montado en pared, pulido 8R con borde biselado | 490 x 1180 x 255 mm | AISI 304 /2R: pulido brillante | Clase 4 conforme con ISO/Clase A conforme a GMP | 132-1367E |