Filtración de flujo tangencial
En los sectores, tales como la bioquímica, la inmunología y la microbiología, la separación y purificación del material biológico es crucial para el avance de la innovación.
Por ello, expertos de laboratorio han desarrollado la filtración de flujo tangencial, que consigue:
  • Eliminar células de los caldos de cultivo celular
  • Diafiltración
  • Fraccionamiento
  • Concentración
¿Qué es la filtración de flujo tangencial?
La filtración del flujo tangencial (TFF) es una forma eficiente y rentable de eliminar las impurezas de muestras de gran volumen. Requiere el uso de un filtro para separar o aislar partículas contaminantes. A diferencia de la filtración sin salida, en la TFF el fluido circula, en vez de ser forzado a pasar, a través de un filtro, por lo que la diferencia de presión evita que los contaminantes se vuelvan a mezclar con muestras acabadas de purificar.
Las muestras fluyen paralelamente a un filtro y pueden reciclarse repetidas veces a través de un depósito. Tipos de TFF incluidos:
  • Microfiltración
  • Nanofiltración
  • Ultrafiltración
Las ventajas de la filtración de flujo tangencial
El sistema de filtración de flujo tangencial tiene muchas ventajas, entre ellas:
  • Facilidad de uso: la configuración de la bomba, el calibre y los tubos es simple (como la figura a continuación). Con la muestra en el depósito, el sistema es plenamente operativo
  • Velocidad de los resultados: la TFF funciona de forma continua (en vez de hacerlo por lotes) y separa y purifica rápidamente las biomoléculas
  • Habilidad para múltiples tareas: los trabajadores del laboratorio pueden concentrar y diafiltrar muestras en el mismo sistema de filtración
  • Flexibilidad: las unidades de TFF pueden procesar muestras tan pequeñas de 10 ml y tan grandes de varios miles de litros
Cuándo utilizar un sistema de filtración de flujo tangencial?
La TFF se utiliza principalmente para los procesos de separación y filtración a gran escala, como:
  • Aislamiento de proteínas de sobrenadantes de cultivos
  • Recuperación y purificación de anticuerpos, plásmidos de ADN o proteínas recombinantes
  • Extracción de endotoxinas de tampones, agua y soluciones de medios
  • Clarificación de caldos de fermentación
  • Cultivo celular
  • Preparación de muestras de cromatografía
  • Fraccionamiento de mezclas de proteínas diluidas
  • Concentración y desalinización de proteínas y péptidos
  • La TFF puede gestionar una gran superficie y filtrar grandes volúmenes sin atascarse
Masterflex Peristaltic Pump System for TFF
La TFF en acción
TFF utilizada en la investigación de virus.
  • La configuración de la TFF que utilizó un sistema de bomba peristáltica de Masterflex consiguió resultados con una mayor concentración de virus capturados por el filtro de flujo tangencial en comparación con un sistema con un menor control de la filtración.
  • Estudio práctico: estudio de los virus que habitan los intestinos de una vaca. Para dirigir esta investigación, el investigador configuró un sistema con una bomba peristáltica L/S® de Masterflex® y un cabezal de bomba con tubos de silicona, manómetros y racores para montar manómetros en línea y conectarlos al filtro. Procesó muestras de un depósito a través de la bomba peristáltica y el manómetro que pasaron por el filtro de flujo tangencial. Utilizó dos filtros en procesos separados: un filtro de 0,2 µm para eliminar las bacterias y un filtro de <100 kD para concentrar los virus.
La TFF ha sido utilizada por vinateros y enólogos —bodegueros y científicos del vino— para:
  • Producir vinos más limpios
  • Filtrar los residuos celulares
  • Ahorrar gastos en filtros finales de embotellado
La TFF también ha encontrado su aplicación en el procesamiento de alimentos y fármacos, donde la purificación continua acelera el proceso de innovación.
Equipo TFF recomendado
Masterflex® recomienda el siguiente equipo de TFF:
  • Los accionamientos y cabezales de bomba de proceso digital de Masterflex® que cumplen con todos los requisitos y conserva la integridad de la muestra. Elija cabezales de bomba de doble canal, de modo que ambos filtros puedan funcionar simultáneamente.
  • Tubos de silicona de Masterflex®
  • Filtros de flujo tangencial
  • Manómetros
  • Racores para montar manómetros y conectar los filtros
Sea cual sea su necesidad de filtración, Masterflex® ofrece las últimas soluciones de mejor calidad, siempre a escala.