Valoración
La valoración es una técnica que permite determinar la concentración precisa de todo. Para realizarla, necesita una amplia gama de productos que VWR puede proporcionarle; desde materiales de vidrio clásicos hasta valoradores automáticos, incluidos reactivos, equipos y accesorios.
Indicadores de VWR Chemicals para controlar sus reacciones y valoraciones
Las reacciones químicas y su estado se pueden seguir por los cambios de color en los indicadores. Disponemos de una amplia gama de pH, metal, Redox u otros para las aplicaciones especiales
Soluciones volumétricas de VWR Chemicals-Volumetric para la valoración
Está buscando una solución para su problema analítico LC. Esto podría consistir en elegir el vial correcto, desarrollar un método o configurar un laboratorio.
Estándares de referencia secundarios de VWR Chemicals para valoración
La gama VWR® de estándares de referencia secundarios ofrece una alta pureza y homogeneidad y está perfectamente adaptada para la verificación del factor de soluciones volumétricas.
Valoración con los productos químicos y las soluciones de Merck
Titripur®, Titrisol®, Titripac®, Aquastar®, Smartchemicals y 3S reactivos. Todos los reactivos de Merck para lograr que su proceso de valoración sea más eficiente.
Instrumentos para valoración
Desde los modos manuales más sencillos hasta el instrumento automático más sofisticado, VWR puede ayudarle a encontrar el más adecuado para su aplicación…
Aplicaciones
Mediciones de ácidos para aceites minerales, biodiésel y lubricantes
El ácido en el aceite del motor contribuye principalmente a la corrosión, la oxidación, la nitración y el aumento de la viscosidad. Todo ello son desventajas que afectan el rendimiento. En última instancia, el daño del equipo se debe a esta causa.
Más información
Soluciones volumétricas para análisis de azúcar
La valoración, una técnica desarrollada hace más de 200 años, es uno de los métodos cuantitativos más comunes, fundamental en todos los laboratorios de control modernos y es predominante en el  análisis de azúcares. 
Más información
Preguntas frecuentes
Hay cuatro tipos de reacciones 
  • Valoración a base de ácido
Los iones de hidrógeno se transfieren de ácido a base o iones de hidróxido de base a ácido, lo que provoca la neutralización. Cuanto más fuerte sea la base o el ácido, mejor definido estará el punto final de la reacción.
  • Valoración de la precipitación
En este método, el componente que se va a determinar suele ser precipitado por el agente valorador en forma de un compuesto insoluble. El punto final puede determinarse por la aparición de una solución transparente o midiendo la conductividad
  • Valoración de complejación
Aquí, los iones se combinan con otros iones o moléculas para formar complejos solubles que muestran poca disociación
  • Valoración redox
En este método, los electrones se transfieren de agentes reductores a agentes de oxidación
Podemos encontrar tres tipos de valoración indirecta
  • Valoración posterior
Se agrega un volumen determinado de exceso de solución de reactivo a la solución de muestra. Una vez completada la reacción, la solución de reactivos no reaccionada se valora con una segunda solución de reactivo
  • Valoración indirecta 
La sustancia a determinar no reacciona directamente con la solución del reactivo, sino indirectamente a través del intermedio de una reacción estequiométrica con otra sustancia valorable   
  • Valoración de sustitución
En este método, se añade una sustancia a la muestra mediante la cual ésta reacciona estequiométricamente, liberando al mismo tiempo un componente de la sustancia añadida. Este componente se valora luego directamente. 
Debido a su versatilidad, los análisis volumétricos se pueden utilizar para determinar un gran número de compuestos orgánicos e inorgánicos. La valoración se describe a menudo para la determinación del contenido en obras de referencia estándar como farmacopeas, referencias DIN, ASTM o métodos de análisis de alimentos.
Este método es uno de los métodos más antiguos y más utilizados para el análisis cuantitativo
  • Bajo coste del medidor
  • Procedimientos de trabajo sencillos
  • Facilidad de automatización
  • Análisis rápido
  • Excelente reproducibilidad
  • Precisión de los resultados 
Disponemos de tres paquetes diferentes 
  • Ampollas Convol NORMADOSE
Estas soluciones concentradas para la preparación de soluciones volumétricas se suministran en ampollas de vidrio o plástico producidas de tal manera que el contenido dosificado con precisión pueda transferirse cuantitativamente a un matraz volumétrico Representan una alternativa económica y de ahorro de espacio frente a las soluciones listas para usar y tienen una larga vida útil en ampollas sin abrir 
  • Botellas clásicas de 100 ml a 25l. 
La gran mayoría de las soluciones "listas para usar" se envasa en botellas de plástico. El envase pequeño más habitual es la botella de 1L. En comparación con las ampollas, las principales ventajas de este tipo de embalaje son una mejor precisión y ausencia de riesgo de error durante la preparación.
  • Bolsa en una caja
Para grandes volúmenes, podemos suministrar bolsas de 10 ó 5l en envases de caja. Aquí, el llenado sin aire con la retirada del cubitainer garantiza que la calidad de la solución volumétrica no se vea afectada hasta la última gota. 
Sí, hemos creado un servicio de fabricación personalizado para producir la solución deseada
Verá el siguiente enlace:
https://uk.vwr.com/cms/chemicals_vwr_custom_manufacturing_services
La calibración trazable del NIST es un programa de garantía que certifica que un laboratorio o fabricante está totalmente equipado para calibrar el equipo según los estándares del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST) y que cualquier producto ofrecido por ese fabricante coincidirá con esos estándares de medición establecidos por el NIST.
  • La valoración de soluciones volumétricas puede variar con el tiempo, por lo que se recomienda realizar una verificación periódica, especialmente para soluciones extremadamente diluidas. El uso de estos estándares de referencia proporciona tranquilidad e integridad de los resultados. ‒ Trazable según NIST
  • alta pureza 
  • entrega junto con el Certificado de análisis para garantizar la calidad 
  • Vidrio embalado en una caja de cartón opaca para prevenir el deterioro causado por la luz