Valoración de Karl Fischer para la determinación de agua
Gama de valoradores volumétricos o culombimétricos Karl Fisher y de reactivos relacionados para la determinación de agua.
  • Los valoradores volumétricos Karl Fischer están indicados para volúmenes medios a grandes de agua (rango de mg) y combinan la determinación rápida y precisa del contenido de agua con un fácil manejo
  • Los valoradores culombimétricos Karl Fischer están indicados para volúmenes pequeños de agua (rango de µg) y combinan la determinación rápida y precisa del contenido de agua con un manejo muy sencillo
  • Reactivos Karl Fischer
Reactivos y titulantes Karl Fischer
Una amplia gama de reactivos Karl Fischer volumétricos y coulométricos.
Estándares de Karl Fischer
Una amplia gama de estándares Karl Fischer para titulación volumétrica y coulométrica
Valoradores volumétricos Karl Fischer
Los valoradores de rutina Karl Fischer combinan la determinación rápida y precisa del contenido de agua con un fácil manejo....