Software y adaptadores
Todas las cámaras USB y HDMI/USB necesitan un software. Este puede descargarse de las páginas de productos.
Las cámaras HDMI ofrecen ajustes directamente desde el dispositivo mediante el uso de un ratón cuando se utilizan sin ordenador.
Las cámaras de tableta tienen una aplicación para tableta, por lo que no es necesario descargar un software adicional.
Adaptadores de montaje tipo C
Los adaptadores de montaje tipo C utilizan la conexión física entre el tubo trinocular del microscopio y la cámara digital.
Los adaptadores tienen una capacidad de aumento diferente. Es importante escoger el aumento correcto del adaptador que depende del tamaño del sensor de la cámara.
Descárguese la guía del selector para encontrar la conexión correcta entre la cámara de VWR® y los microscopios de VisiScope®.
Versiones de software
Vision Lite Soft de VisiCam® es el software más intuitivo para las necesidades básicas: capture imágenes y transmita vídeos en directo, realice mediciones lineales, exporte informes extensivos.
Proview Soft de VisiCam® que es un análisis profesional de imágenes con muchos parámetros adicionales.
Software de análisis de imágenes de VisiCam®: software intuitivo para el análisis profesional de imágenes.
Vea aquí el resumen de las características del software y un selector para utilizar el software adecuado para la cámara correcta.
El software se puede descargar gratuitamente en las páginas del producto de la cámara.
Cámaras y software
Cámara | Visicam Vision Lite (descarga gratuita) |
Visicam Vision Proview (descarga gratuita) |
Visicam Image Analysis (descarga gratuita) |
Cámara VisiCam® B5 | X | ||
Cámara VisiCam® 3 + | X | ||
Cámara VisiCam® 5 + | X | ||
Cámara VisiCam® 16 + | X | ||
Cámara VisiCam® 20 + | X | ||
Cámara VisiCam® 6 + | X | ||
Cámara VisiCam® P6 | X | X | |
X | |||
Cámara VisiCam® MET 5000 | X | ||
Cámara VisiCam® HRS 14 | X | ||
Cámara HDMI / USB VisiCam® HDMI5 | X | ||
Cámara HDMI / USB VisiCam® HDMI6 | X | ||
Cámara HDMI / USB VisiCam® HDMI HP | X | X | |
Cámara Wifi / USB VisiCam® 83 | X | ||
Cámara para tableta inalámbrica VisiCam® TC 20 | Sofware de aplicación para tableta | ||
Tableta TC 210 | X | X |
Software y análisis de imágenes
Características | Vision Lite |
Proview | Análisis de imágenes |
Interfaz sencilla, varios idiomas | Sí, 8 idiomas | Sí, 8 idiomas | Sí |
Captura de imágenes fijas y transmisión de vídeos en directo | Sí | Sí | Sí |
Imágenes guardadas en diferentes formatos | Sí | Sí | Sí |
Obtención de pila de imágenes | Sí | Sí | Sí |
Adición de cuadrícula | Sí | Sí | Sí |
Realización de mediciones lineales (línea, círculo, rectángulo, polígono, ángulos,...) | Sí | Sí | Sí |
Mediciones precisas mediante calibración simple | Sí | Sí | Sí |
Guardado de los resultados de medición | Sí | Sí | |
Exportación extensiva de datos (notas y mediciones incluidas) | Sí | Sí | Sí |
Exportación de informes extensivos | Sí | Sí | Sí |
Balance de blanco y negro | No | Sí | Sí |
Tiempo de exposición | No | Sí | Sí |
Ajuste de los canales de colores, contraste, saturación, brillo | No | Sí | Sí |
Gestión de varias cámaras | No | Sí | Sí |
Interfaz de usuario gráfica totalmente personalizable (protección por contraseña,... ) | No | Sí | No |
Imágenes en fluorescencia con función de «desplazamiento de píxel» | No | Sí | Sí |
Obtención del rango dinámico elevado (HRD) | No | Sí | Sí |
Profundidad de foco ampliada (EDF) | No | Sí | Sí |
Stitching | Sí | Sí | |
Comparación de la imagen en vivo y la guardada | Sí | ||
Captura del lapso de tiempo | Sí | ||
Recuento | Sí |