No todos los filtros de jeringa son iguales
El mejor tratamiento para sus muestras gracias a Pall Laboratory
La nueva membrana wwPTFE (politetrafluoroetileno que repele el agua) de Pall Laboratory resalta entre la multitud. Esta innovadora membrana le ofrece la certidumbre y seguridad que necesita para realizar análisis sin problemas. Elevadas tasas de flujo y mayor rendimiento con todo tipo de muestras: desde disolventes acuosos a disolventes orgánicos agresivos, minimizando el trabajo de validación y simplificando los flujos de trabajo complejos del laboratorio.
¡El nuevo filtro de jeringa Acrodisc One™ con membrana wwPTFE es un filtro de jeringa (PSF) premium que supera las expectativas ampliando la vida útil de su columna de HPLC hasta 52 veces! Un filtro de jeringa que le hará ahorrar tiempo y dinero con un prefiltro multicapa de un rendimiento incrementado en hasta un 30 % y tasas de flujo más elevadas.
Ver productos
Solicitar una muestra
  • Acrodisc One prolonga la vida útil de su columna de HPLC hasta 52 veces
  • El diseño particular del filtro de jeringa premium proporciona una mayor área de filtración efectiva en comparación con los filtros de jeringa tradicionales de 25 mm, con un rendimiento incrementado de hasta un 30 % y tasas de flujo más elevadas de hasta 150 ml.
  • Disponible con prefiltro multicapa asimétrico GxF para una mayor capacidad de retención de partículas en muestras difíciles de filtrar
  • Filtro de jeringa Acrodisc® de 13 mm con configuración de minispike que ofrece baja retención y fácil filtración en viales de inyectores automáticos
  • Bajos niveles certificados de extractables que absorben los rayos UV, haciendo posible así un análisis preciso para la HPLC/UHPLC
  • Para soluciones acuosas y basadas en disolventes orgánicos agresivos
Para un mayor rendimiento: el particular diseño del filtro de jeringa premium de Acrodisc One
  • Reduzca el tiempo de inactividad del sistema
  • Aumente la vida útil de las columnas
  • Evite el bloqueo del puerto de inyección
  • Obtenga resultados reproducibles
Descargue la guía técnica para obtener más información sobre cómo seleccionar el filtro de jeringa adecuado, aumentar la vida útil de las columnas o examinar los extraíbles o la adsorción de fármacos.
  • Minimice el tiempo de validación y los costes gracias a un único filtro para todas las muestras
  • Filtro absoluto de excelente eficacia de filtración
Pida muestras gratuitas aquí y pruébelo:
Guía técnica
Pruébelo
Navegue por la gama de productos wwPTFE para encontrar lo que necesita para preparar muestras HPLC/UHPLC y disolventes
Dispositivos de centrifugación   Filtros de placa   Discos de membrana   Filtración de fase móvil