Sistemas de flujo de aire laminar
Los sistemas de flujo laminar se han diseñado cuidadosamente para proteger productos altamente sensibles de la contaminación exterior. El alto grado de limpieza de esta atmósfera de trabajo se obtiene inyectando aire a través de filtros HEPA. El chorro de aire puede ser horizontal o vertical.