MasterSense™ Smart Peristaltic Pumps
Diseñado para las aplicaciones de procesos críticos de hoy y la industria biofarmacéutica del mañana
Comparar opciones de bomba
Intuitivas e innovadoras
  • Unos sensores integrados monitorizan la presión del líquido y alertan antes de que haya un potencial fallo en el proceso
  • Protocolos estándares de almacenamiento y recuperación para garantizar la continuidad
  • Pantalla táctil digital intuitiva con una navegación por el menú y entrada en el programa optimizadas, incluso si se llevan puestos guantes mojados.
  • Los accionamientos MasterSense ofrecen 3 niveles de acceso, lo que permite diferentes niveles de programación —todos protegidos con contraseña—, cumpliendo así con las mejores prácticas de la GMP
Sencillas y precisas
  • Los modos operativos incluyen el funcionamiento continuo, la dispensación por volumen y la dispensación por tiempo
  • Control de lotes y tiempo de intervalo/apagado en los modos de volumen y tiempo
  • La calibración cualitativa de los tubos garantiza que los tubos se calibren con precisión
  • El indicador gráfico le permite saber cuándo los tubos están calibrados de manera óptima
Conectadas e inteligentes
  • Las opciones de conectividad y control incluyen EtherNet/IP, Profibus, el control remoto analógico y el control en serie
  • MasterflexLive® le permite monitorizar el funcionamiento de la bomba en la nube; a través de un ordenador de sobremesa o un dispositivo móvil
  • Las actualizaciones inalámbricas del firmware se aseguran de que su sistema de bomba MasterSense dispone de las últimas características y funcionalidad
MasterSense monitors your media so you don't have to
With the extra time, a process engineer could:
Monitorice su proceso de forma remota con un ordenador de sobremesa o un dispositivo móvil.
Opciones remotas de MasterflexLive
Comparar bombas MasterSense
Masterflex B/T MasterSense BioPharma Peristaltic Process Pump
Masterflex® B/T® Bomba de proceso para el sector biofarmacéutico MasterSense™
  • Carcasa de acero inoxidable 316 con clasificación de lavado IP66
  • Servicio continuo, reversible, flujo variable
  • Elija el tubo de bomba PerfectPosition®, B/T 87 o B/T 91
flujo máximo
0,65 a
42 LPM
presión
hasta
35 psi
Conectividad
EtherNet/IP, Profibus, control remoto analógico, control en serie, además MasterflexLive
Masterflex I/P MasterSense™ Pumps
Bombas Masterflex I/P MasterSense™
  • Bombas fiables con capacidad y potencia para aplicaciones de proceso
  • El motor sin escobillas y sin mantenimiento proporciona una precisión de control de velocidad del ±0,1% con una relación de reducción de 6000:1
  • Agregue hasta dos cabezales de bomba I/P o compre bombas completas
  • Accionamientos de acero inoxidable IP66 NEMA 4X y sistemas completos
CAUDAL ALTO
De 0,001 a
26 LPM
presión
hasta
40 psi
(2.7 bar)
Conectividad
EtherNet/IP, Profibus, analog remote, serial control, plus MasterflexLive
Masterflex MasterSense™ Pump, EtherNet/IP™ Network-Compatible with MasterflexLive®, with Easy-Load® II Pump Head for High-Performance Precision Tubing, 0.1 to 600 rpm; 90 to 260 VAC
Bombas Masterflex® L/S® MasterSense
  • El tamaño reducido ahorra espacio en la mesa de trabajo
  • El motor sin escobillas y sin mantenimiento proporciona una precisión de control de velocidad del ±0,1% con una relación de reducción de 6000:1
  • Agregue hasta dos cabezales de bomba L/S o compre bombas completas
  • Accionamientos de acero inoxidable IP66 NEMA 4X y sistemas completos
Flujo medio
De 0,001 a
3400 ml/min
presión
hasta
150 psi
(10,3 bar)
Conectividad
EtherNet/IP, Profibus, control remoto analógico, control en serie, además MasterflexLive
Masterflex® L/S® MasterSense™ Fill/Finish Pump System with Masterflex® Ultrapharm™ Pump Head
Sistema de bomba de llenado/acabado Masterflex® L/S® MasterSense con cabezal de bomba Masterflex® Ultrapharm
  • Todas las características del accionamiento L/S MasterSense, más...
  • Velocidad máxima de 250 rpm; volúmenes de dosificación de <0,5 ml a >500 ml
  • Funcionamiento silencioso
  • Los rodillos de excentricidad y el engranaje planetario garantizan la precisión en la dosificación (±0,5 %), una baja pulsación y una vida útil prolongada de los tubos. Compre tubos de doble Y
Flujo medio
De 0,0006 a
19 LPM
presión
hasta
150 psi
(10.3 bar)?
Conectividad
EtherNet/IP o Profibus, más MasterflexLive o control remoto analógico
Más opciones de bombeo con operación avanzada de pantalla táctil
Masterflex MasterSense™ Pump, EtherNet/IP™ Network-Compatible with MasterflexLive®, with Easy-Load® II Pump Head for High-Performance Precision Tubing, 0.1 to 600 rpm; 90 to 260 VAC
Ismatec® Bombas multicanal digitales Reglo
  • Los cartuchos y los tubos parados garantizan una tensión estándar en el lecho de oclusión para un rendimiento repetible en el bombeo de bajo volumen / bajo caudal.
Bajo caudal
0,0001 a
68 ml/min
*dependiendo del tipo de cartucho
presión
hasta
35 psi
Conectividad
EtherNet/IP, control remoto analógico, control en serie, además MasterflexLive
Ismatec Reglo Digital Miniflex® Pumps
Ismatec Reglo Digital Miniflex® Bombas
  • Elija entre la medición de 1 ó 2 muestras
  • Diseño de torsión y apertura, y patrones de flujo de bomba personalizables ideales para uso en laboratorio.
Bajo caudal
0,004 a
365 ml/min
presión
hasta
35 psi
Conectividad
EtherNet/IP, control remoto analógico, control en serie, además MasterflexLive
Ismatec Reglo Digital Gear Pump Drive
Unidad de bombas de engranaje Ismatec Reglo Digital
  • Flujos precisos y sin pulsos para aplicaciones y llenado de presión presurizada y diferencial.
Flujo medio
1,7 a
5850 ml/min
presión
hasta
300 psi
(20,7 bar)
Conectividad
EtherNet/IP, control remoto analógico, control en serie, además MasterflexLive
Ismatec Reglo Digital Piston Pump Drive
Unidades de bomba de pistón Ismatec Reglo Digital
  • Inerte y preciso con programabilidad de pantalla táctil para aplicaciones de alta presión y dispensación de líquidos sensibles o corrosivos.
Bajo caudal
0,025 a
75 ml/min
presión
hasta
100 psi
(6,9 bar)
Conectividad
EtherNet/IP, control remoto analógico, control en serie, además MasterflexLive
Encuentre su sistema de bomba completo
La herramienta de selección de bombas Masterflex se adapta rápidamente a sus necesidades
Comience ahora