Sistema de control remoto de bomba peristáltica MasterflexLive
Supervise los procesos críticos de la bomba las 24 horas del día, los 7 días de la semana con MasterflexLive
Aproveche al máximo sus aplicaciones MasterflexLive®, responda preguntas y resuelva problemas.
Guía del usuario de MasterflexLiveEl sistema de monitoreo remoto de bombas MasterflexLive facilita la obtención de todos los parámetros de la bomba, incluida la velocidad, el caudal, el volumen de dispensación y más, en tiempo real, desde cualquier ubicación.
Características y ventajas de la monitorización remota de bombas MasterflexLive
Simplemente no puede estar en todas partes a la vez. Con MasterflexLive® puede obtener monitoreo en tiempo real de su sistema de bomba Masterflex.
Las notificaciones push le avisan de las condiciones de funcionamiento y los errores, para que nunca esté al margen. Su sistema de control remoto de bombas MasterflexLive permite realizar un seguimiento de lo que está sucediendo incluso cuando se encuentra fuera del sitio.
MasterflexLive ofrece la activación gratuita de su bomba, además de las siguientes ventajas:
- Control remoto en tiempo real
- Notificaciones de estado de la bomba
- Control de todos los parámetros de la bomba
- Bombas ilimitadas mediante una cuenta
- Múltiples niveles de usuario con seguridad de contraseña
- Advertencia del sensor frontal (cabezal abierto y detección de fugas)
Regístrese en dos minutos con dos pasos sencillos
Configuración sencilla
- Registrar una nueva cuenta MasterflexLive
- Ingrese el número de identificación de su dispositivo (dirección MAC) y el código del modelo
Regístrese ahora
¿Ya está configurado? Inicie sesión