Refractometría y polarimetría
La refractometría es uno de los métodos básicos para análisis cuantitativo y métodos de garantía de la calidad en la industria alimentaria y de bebidas.
Los refractómetros se utilizan con frecuencia en viticultura y en la industria azucarera para la medición Brix de los niveles de sacarosa en el fruto. Para obtener resultados más precisos se utilizan polarímetros para medir la rotación óptica de las soluciones de sacarosa.
Portátil
La forma portátil, más fácil y más rentable de obtener resultados RI o Brix...
Abbe
Para mediciones tradicionales en refractometría...
Digital
Refractómetros modernos y precisos: documentación fiable y exacta con impresiones y almacenamiento de datos...
Polarímetros
Rotación óptica inmejorable...
Material de referencia
Material de referencia CertiPUR para refractometría...